Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Drug Transporter siRNA Library
Código de producto. 15661862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 nmol
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15661862 5 nmol 1 set
1 options
Código de producto. 15661862 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30133
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Transporter proteins play a key role in pharmacology, affecting how drugs are moved across cellular membranes.
Transporter proteins play a key role in pharmacology, affecting how drugs are moved across cellular membranes. The Silencer™ Select Human Drug Transporter siRNA Library provides investigators with a focused RNAi screening platform targeting the most up-to-date transporter genes important in entry and extrusion of drugs into and out of cells. Target genes include those impacting absorption, distribution, metabolism and excretion of many drugs. The Silencer Select Human Drug Transporter siRNA Library contains 297 Ambion™ Silencer Select highly potent and chemically-modified siRNAs targeting 99 drug transporter genes. This library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). The Silencer Select siRNAs are designed using Thermo Fisher Scientific's leading algorithms—along with our novel locked nucleic acid (LNA) chemical modifications, this helps to maximize the efficacy, specificity and potency to RNAi screens against drug transporter genes.
Las proteínas transportadoras desempeñan un papel clave en la farmacología, afectando la forma en que los fármacos se mueven a través de las membranas celulares. La biblioteca de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer™ Select proporciona a los investigadores una plataforma de detección de ARNi enfocada en los genes transportadores más actualizados que son importantes en la entrada y extrusión de fármacos dentro y fuera de las células. Los genes objetivo incluyen aquellos que impactan la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de muchos medicamentos. La biblioteca de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer Select contiene 297 ARNip Ambion™ Silencer Select altamente potentes y modificados químicamente dirigidos a 99 genes transportadores de fármacos. Esta biblioteca se diseñó utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo referencia cruzada a la base de datos del Gene Ontology Consortium (GO) o al Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC). Los ARNip Silencer Select están diseñados utilizando los algoritmos líder Thermo Fisher Scientific junto con nuestras novedosas modificaciones químicas de ácido nucleico (LNA), lo que ayuda a maximizar la eficacia, especificidad y potencia de las detecciones de ARNi frente a los genes transportadores de fármacos.
• Eficacia superior: reduce los efectos fuera del objetivo hasta en un 90 % gracias a los últimos algoritmos de diseño y modificaciones químicas de LNA
• La mayor eficiencia: realice estudios de reducción con ARNip 100 veces más potentes que los ARNip disponibles actualmente
• Fiable: logre descubrimientos más rápidos a través de la consistencia de reducción de genes y la fiabilidad de los resultados fenotípicos
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se ha de usar la biblioteca de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer Select?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNi Silencer Select están optimizados con los últimos algoritmos de diseño, modificaciones químicas patentadas y síntesis de alta calidad para ayudar a garantizar los resultados deseados de ARNi (más información). La biblioteca de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer Select contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados generados con la mayor potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la mayor calidad de los datos respaldada por la mejor garantía de la industria (más información sobre la garantía).
Las bibliotecas de ARNip Silencer Select le ofrecen ARNip altamente potenciado para mejorar las opciones de descubrimiento con aún menos recursos
Los ARNip Ambion Silencer Select están diseñados con la potencia más alta de los ARNip disponibles, lo que resulta en ARNip 100 veces más potentes y permite reducciones genéticas en las concentraciones más bajas (véase la figura más abajo). Los ARNip de alta potencia Silencer Select permiten utilizar concentraciones incluso más bajas de ARNip, lo que ayuda a minimizar los efectos fuera del objetivo, reducir los datos negativos falsos y maximizar la salida de la biblioteca de ARNip para cribados adicionales y validación de datos. La biblioteca de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer Select contiene 0,25 nmol de cada ARNip potente, suficiente para 500 transfecciones (a 5 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas frente a genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 297 ARNip totales dirigidos a 99 genes chapados en placas de 96 pocillos (6 placas)
Contenido y almacenamiento 297 ARNip totales enfocados a 99 genes en placas de 96 pocillos (6 placas)
Almacenar a - 20 °C o menos en un congelador sin escarcha.
Formato Placa de 96 pocillos
RNAi Type ARNip
Especie Humano
Tipo de muestra ARN
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Línea de productos Silencer™Select
Tipo de producto Biblioteca de ARNip
Pureza Estándar
Cantidad 5 nmol
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo