Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human DNA Damage Response siRNA Library
Código de producto. 15681852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 nmol
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15681852 5 nmol 1 set
1 options
Código de producto. 15681852 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30089
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
DNA surveillance proteins monitor DNA integrity, and they can activate cell cycle checkpoints and DNA repair pathways in response to DNA damage. This can prevent potentially deleterious mutations.
Las proteínas de vigilancia del ADN controlan la integridad del ADN y pueden activar puntos de control del ciclo celular y vías de reparación en respuesta al daño del ADN. Esto puede evitar mutaciones potencialmente perjudiciales. La biblioteca de ARNip de respuesta al daño del ADN humano Silencer™ Select contiene 1746 ARNip Ambion™ Silencer Select altamente potentes y modificados químicamente dirigidos a 582 genes de respuesta al daño del ADN. Esta biblioteca se diseñó utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo referencia cruzada a la base de datos del Gene Ontology Consortium (GO) o al Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC). Los ARNip Silencer Select están diseñados utilizando los algoritmos líder Thermo Fisher Scientific junto con nuestras novedosas modificaciones químicas de ácido nucleico (LNA), lo que ayuda a maximizar la eficacia, la especificidad y la potencia. La biblioteca de ARNip de respuesta al daño del ADN humano Silencer Select es una excelente opción para la detección de ARNi frente a vías celulares que detectan, señalan y reparan lesiones del ADN tras el daño que ha recibido.
• Eficacia superior: reduce los efectos fuera del objetivo hasta en un 90 % gracias a los últimos algoritmos de diseño y modificaciones químicas de LNA
• La mayor eficiencia: realice estudios de reducción con ARNip 100 veces más potentes que los ARNip disponibles actualmente
• Fiable: logre descubrimientos más rápidos a través de la consistencia de reducción de genes y la fiabilidad de los resultados fenotípicos
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se ha de usar la biblioteca de ARNip de respuesta al daño del ADN humano Silencer Select?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNi Silencer Select están optimizados con los últimos algoritmos de diseño, modificaciones químicas patentadas y síntesis de alta calidad para ayudar a garantizar los resultados deseados de ARNi (más información). La biblioteca de ARNip de respuesta al daño del ADN humano Silencer Select contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados generados con la mayor potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la mayor calidad de los datos respaldada por la mejor garantía de la industria (más información sobre la garantía).
Las bibliotecas de ARNip Silencer Select le ofrecen ARNip altamente potenciado para mejorar las opciones de descubrimiento con aún menos recursos
Los ARNip Ambion Silencer Select están diseñados con la potencia más alta de los ARNip disponibles, lo que resulta en ARNip 100 veces más potentes y permite reducciones genéticas en las concentraciones más bajas (véase la figura más abajo). Los ARNip de alta potencia Silencer Select permiten utilizar concentraciones incluso más bajas de ARNip, lo que ayuda a minimizar los efectos fuera del objetivo, reducir los datos negativos falsos y maximizar la salida de la biblioteca de ARNip para cribados adicionales y validación de datos. La biblioteca de ARNip de respuesta al daño del ADN humano Silencer Select contiene 0,25 nmol de cada ARNip potente, suficiente para 500 transfecciones (a 5 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas frente a genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 1746 ARNip totales dirigidos a 582 genes chapados en placas de 96 pocillos (21 placas)
Contenido y almacenamiento 1746 ARNip totales enfocados a 582 genes en placas de 96 pocillos (21 placas)
Almacenar a - 20 °C o menos en un congelador sin escarcha.
Formato Placa de 96 pocillos
RNAi Type ARNip
Especie Humano
Tipo de muestra ADN
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Línea de productos Silencer™Select
Tipo de producto Biblioteca de ARNip
Pureza Estándar
Cantidad 5 nmol
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo