Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Apoptosis siRNA Library
Descripción
La biblioteca de ARNip de apoptosis humana Silencer™ Select ofrece a los investigadores una plataforma de detección de ARNip centrada en los genes de apoptosis y permite un análisis detallado de la vía de señalización apoptótica. La biblioteca de ARNip de apoptosis humana Silencer Select contiene 2772 ARNip Ambion™ Silencer Select altamente potentes y modificados químicamente dirigidos a 924 genes de apoptosis. Esta biblioteca se diseñó utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo referencia cruzada a la base de datos del Gene Ontology Consortium (GO) o al Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC). Los ARNip Silencer Select están diseñados utilizando los algoritmos de diseño líder Thermo Fisher Scientific junto con nuestras novedosas modificaciones químicas de ácido nucleico (LNA), lo que ayuda a maximizar la eficacia, especificidad y potencia necesarias para las detecciones de ARNi seguras durante las investigaciones de apoptosis.
• Eficacia superior: reduce los efectos fuera del objetivo hasta en un 90 % gracias a los últimos algoritmos de diseño y modificaciones químicas de LNA
• La mayor eficiencia: realice estudios de reducción con ARNip 100 veces más potentes que los ARNip disponibles actualmente
• Fiable: logre descubrimientos más rápidos a través de la consistencia de reducción de genes y la fiabilidad de los resultados fenotípicos
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se ha de usar la biblioteca de ARNip de apoptosis humana Silencer Select?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNi Silencer Select están optimizados con los últimos algoritmos de diseño, modificaciones químicas patentadas y síntesis de alta calidad para ayudar a garantizar los resultados deseados de ARNi (más información). La biblioteca de ARNip de apoptosis humana Silencer Select contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados generados con la mayor potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la mayor calidad de los datos respaldada por la mejor garantía de la industria (más información sobre la garantía).
Las bibliotecas de ARNip Silencer Select le ofrecen ARNip altamente potenciado para mejorar las opciones de descubrimiento con aún menos recursos
Los ARNip Ambion Silencer Select están diseñados con la potencia más alta de los ARNip disponibles, lo que resulta en ARNip 100 veces más potentes y permite reducciones genéticas en las concentraciones más bajas (véase la figura más abajo). Los ARNip de alta potencia Silencer Select permiten utilizar concentraciones incluso más bajas de ARNip, lo que ayuda a minimizar los efectos fuera del objetivo, reducir los datos negativos falsos y maximizar la salida de la biblioteca de ARNip para detecciones adicionales y validación de datos. La biblioteca de ARNip de apoptosis humana Silencer SSelect contiene 0,25 nmol de cada ARNip potente, suficiente para 500 transfecciones (a 5 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas frente a genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.com.
• Eficacia superior: reduce los efectos fuera del objetivo hasta en un 90 % gracias a los últimos algoritmos de diseño y modificaciones químicas de LNA
• La mayor eficiencia: realice estudios de reducción con ARNip 100 veces más potentes que los ARNip disponibles actualmente
• Fiable: logre descubrimientos más rápidos a través de la consistencia de reducción de genes y la fiabilidad de los resultados fenotípicos
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se ha de usar la biblioteca de ARNip de apoptosis humana Silencer Select?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNi Silencer Select están optimizados con los últimos algoritmos de diseño, modificaciones químicas patentadas y síntesis de alta calidad para ayudar a garantizar los resultados deseados de ARNi (más información). La biblioteca de ARNip de apoptosis humana Silencer Select contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados generados con la mayor potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la mayor calidad de los datos respaldada por la mejor garantía de la industria (más información sobre la garantía).
Las bibliotecas de ARNip Silencer Select le ofrecen ARNip altamente potenciado para mejorar las opciones de descubrimiento con aún menos recursos
Los ARNip Ambion Silencer Select están diseñados con la potencia más alta de los ARNip disponibles, lo que resulta en ARNip 100 veces más potentes y permite reducciones genéticas en las concentraciones más bajas (véase la figura más abajo). Los ARNip de alta potencia Silencer Select permiten utilizar concentraciones incluso más bajas de ARNip, lo que ayuda a minimizar los efectos fuera del objetivo, reducir los datos negativos falsos y maximizar la salida de la biblioteca de ARNip para detecciones adicionales y validación de datos. La biblioteca de ARNip de apoptosis humana Silencer SSelect contiene 0,25 nmol de cada ARNip potente, suficiente para 500 transfecciones (a 5 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas frente a genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 2772 ARNip totales dirigidos a 924 genes chapados en placas de 96 pocillos (33 placas) |
| Contenido y almacenamiento | 2772 ARNip totales enfocados a 924 genes en placas de 96 pocillos (33 placas) Almacenar a - 20 °C o menos en un congelador sin escarcha. |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| RNAi Type | ARNip |
| Especie | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | ARNi |
| Línea de productos | Silencer™Select |
| Tipo de producto | Biblioteca de ARNip |
| Pureza | Estándar |
| Cantidad | 1 juego |
| Mostrar más |