Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Negative Control No. 2 siRNA
Código de producto. 10127774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10127774 5 nmol cada uno
10554255 40 nmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10127774 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM4613
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
ARNip de control negativo n.° 2 Silencer™
El ARNip de control negativo núm. 2 Invitrogen™ Silencer™ no tiene ninguna similitud de secuencia significativa con secuencias genéticas de ratón, de rata o humanas. El control también se ha probado en cribajes basados en células y ha demostrado que no tiene ningún efecto significativo sobre la proliferación, viabilidad o morfología celulares.
  • No dirigido con similitud de secuencia limitada con genes conocidos
  • Validado para su uso en células humanas, de ratón y de rata
  • Funcionalmente demostrado que tiene efectos mínimos en la proliferación y viabilidad celulares
  • Purificado por HPLC, duplexado y listo para su uso
Los ARNip de control negativo son esenciales para determinar la eficacia de la transfección y para controlar los efectos del suministro de ARNip. En aplicaciones de cribaje de ARNip, los ARNip de control negativo son también esenciales para establecer el umbral de “éxito“ que determina si se considera que un ARNip tiene un efecto positivo, negativo o neutro en un ensayo concreto.
Producto acompañante: Panel de control de cribaje de ARNip El panel de control de cribaje de ARNip Silencer™ (SKU#AM4640)
El panel de control de cribaje de ARNip Silencer™ incluye siete ARNip de control negativo y está pensado para aquellos investigadores que realizan cribajes de ARNip con cientos o miles de ARNip por experimento. Puesto que los ARNip de control de negativo pueden tener efectos no deseados en un ensayo concreto, se debe elegir con cuidado el ARNip de control negativo. El panel de control de cribaje de ARNip Silencer™ simplifica este proceso. Como beneficio añadido, se incluye en el panel un ARNip de control positivo para KIF11 (Eg5) de humano, ratón y rata. La reducción de KIF11, que codifica una proteína motora de la familia de las quinesinas, produce la inmovilización mitótica. Los ARNip de control Silencer™ son de 21-mer sin modificar; se han diseñado para su uso con los ARNip Silencer™, los ARNip BLOCK-iT™ y otros ARNip de 21-mer sin modificar. Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip Silencer™ Select Invitrogen™ o ARNip Stealth RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en un congelador sin escarcha.
Tipo de control Control negativo
RNAi Type ARNip
Especie Humano, ratón, rata
Para utilizar con (aplicación) Transfección, ARNi
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos Silencer, Ambion
Tipo de producto ARNip
Pureza HPLC
Cantidad 5 nmol
Condiciones de envío Hielo seco