Learn More
Invitrogen™ ARNip de control negativo n.° 1 Silencer
Código de producto. 10793457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
40 nmol
5 nmol
5 x 40 nmol
Tamaño de la unidad:
5 nanomoles
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10793457 40 nmol cada uno
10095994 5 nmol 5 nanomoles
10320945 5 x 40 nmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10793457 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM4635
No poseen ninguna similitud de secuencia significativa con secuencias genéticas de ratón, de rata o humanas.
Silencer Negative Control No. 1 siRNA is a bioinformatically designed, non-targeting siRNA used as a negative control siRNA. It distinguishes specific effects of siRNA-mediated gene silencing from non-specific procedural effects, ensuring minimal off-target effects and providing a reliable baseline for comparison. Validated through extensive testing, it has minimal impact on gene expression, cell proliferation, viability, and morphology, making it essential for accurate results in human, mouse, and rat cells.
  • El ARN de interferencia pequeño (ARNip) de control negativo n.º 1 Ambion™ Silencer™ no tiene ninguna similitud de secuencia significativa con secuencias genéticas de ratón, de rata o humanas.
  • El control también se ha probado en cribajes basados en células y ha demostrado que no tiene ningún efecto significativo sobre la proliferación, viabilidad o morfología celulares.
  • Validado para su uso en células humanas, de ratón y de rata
  • Purificado por HPLC, duplexado y listo para su uso
  • Los ARNip de control negativo son esenciales para determinar la eficacia de la transfección y para controlar los efectos del suministro de ARNip.
  • En aplicaciones de cribaje de ARNip, los ARNip de control negativo son también esenciales para establecer el umbral de «éxito» que determina si se considera que un ARNip tiene un efecto positivo, negativo o neutro en un ensayo concreto.
  • Almacenar a -20 °C o inferior en un congelador que no forme escarcha.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El ARNip se suministra en seco en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a -20°C.
Tipo de control Control negativo
RNAi Type ARNip
Especie Humano, ratón, rata
Para utilizar con (aplicación) Transfección, ARNi
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos Silencer, Ambion
Tipo de producto ARNip
Pureza HPLC
Cantidad 40 nmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente