Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Tumor Suppressor siRNA Library
Descripción
Mutations that cause a loss or reduction in gene function can result in the progression to cancer, usually in combination with other genetic changes. Tumor suppressor genes, or anti-oncogenes, can protect cells on the path to becoming cancerous. The Silencer™ Human Tumor Suppressor siRNA Library contains 2,175 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 725 tumor suppressor genes. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) as well as the Tumor Suppressor Gene Database (TSGene). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Tumor Suppressor siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening against tumor suppressor genes.
• Integral: aceleración del cribado funcional de ARNi de supresores tumorales con la biblioteca predefinida de ARNip de supresores tumorales humanos Silencer
• Fiable: aumento de la precisión del cribado del objetivo con tres ARNip individuales por objetivo genético
• Eficaz: reducción de los impactos fuera del objetivo a bajas concentraciones con el diseño probado de ARNip Ambion Silencer
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se debe usar la biblioteca de ARNip de supresores tumorales humanos Silencer?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNip Silencer están optimizados con diseño y la síntesis de alta calidad con silenciamiento garantizado (más información sobre la garantía). La biblioteca de ARNip de supresores tumorales humanos Silencer contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados, generados con la máxima potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la calidad de los datos (más información sobre el diseño). Todas las bibliotecas Silencer se seleccionan con las últimas bases de datos y recursos disponibles para obtener contenido actualizado. Información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo, el símbolo de cada gen objetivo, el nombre completo, los alias, el número de RefSeq y el ID de Locus, además se proporcionan los resultados de cualquier experimento de validación realizado utilizando los ARNip incluidos. Póngase en contacto con nosotros para conocer la lista completa de objetivos.
Las bibliotecas de ARNip Silencer permiten realizar un cribado eficaz y maximizar la salida de datos
Los ARNip Silencer Ambion están diseñados teniendo en cuenta la potencia para ayudar a garantizar la reducción en concentraciones mínimas. Esto no solo ayuda a garantizar menos posibilidades de efectos fuera del objetivo y datos positivos falsos, sino que también minimiza los resultados negativos falsos de cribado de ARNip. La biblioteca de ARNip de supresores tumorales humanos Silencer contiene 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 100 transfecciones (a 25 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas para genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 2175 ARNip totales enfocados a 725 genes en placas de 96 pocillos (27 placas) Almacenar a - 20 °C o menos en un congelador sin escarcha. |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| RNAi Type | ARNip |
| Especie | Humano |
| Tipo de muestra | ARN |
| Para utilizar con (aplicación) | ARNi |
| Incluye | 2175 ARNip totales dirigidos a 725 genes chapados en placas de 96 pocillos (27 placas) |
| Línea de productos | Silencer |
| Tipo de producto | Biblioteca de ARNip |
| Pureza | Estándar |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.