Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Protease siRNA Library
Código de producto. 15601852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15601852 1 juego 1 set
1 options
Código de producto. 15601852 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30081
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Proteases are molecules that play an important role in many normal biological processes and have been implicated in different human diseases.
Proteases are molecules that play an important role in many normal biological processes and have been implicated in different human diseases. The Silencer™ Human Protease siRNA Library contains a panel of 1482 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 494 human protease genes. This library is designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) plus the Mammalian Degradome Database. Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Protease siRNA Library allows accurate yet cost-effective RNAi functional screening against known proteases.
Las proteasas son moléculas que desempeñan un papel importante en muchos procesos biológicos normales y que han estado implicadas en diferentes enfermedades humanas. La biblioteca de ARNip de proteasa humana Silencer™ contiene un panel de 1482 ARNip Ambion™ Silencer dirigidos a 494 genes de proteasa humana. Esta biblioteca se diseña utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo referencia cruzada a la base de datos del Gene Ontology Consortium (GO) o al Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC), junto con la base de datos Degradome de Mamíferos. Utilizando la tecnología Ambion Silencer, construida sobre una bioinformática rigurosa para permitir una alta especificidad de objetivos y potencia de ARNip, la biblioteca de ARNip de proteasa humana Silencer permite un cribado funcional de ARNi preciso pero rentable, contra proteasas conocidas.
• Integral: aceleración del descubrimiento de genes funcionales con la biblioteca predefinida de ARNip de proteasa humana Silencer
• Fiable: aumento de la precisión del cribado del objetivo con tres ARNip individuales por objetivo genético
• Eficaz: reducción de los impactos fuera del objetivo a bajas concentraciones con el diseño probado de ARNip Ambion Silencer
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se debe usar la biblioteca de ARNip de proteasa humana Silencer?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNip Silencer están optimizados para el diseño y la síntesis de alta calidad con silenciamiento garantizado (más información sobre la garantía). La biblioteca de ARNip de proteasa humana Silencer contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, los ARNip validados generados con la máxima potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la calidad de los datos (más información sobre el diseño). Todas las bibliotecas Silencer se seleccionan con las últimas bases de datos y recursos disponibles para obtener contenido actualizado. Información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo, el símbolo de cada gen objetivo, el nombre completo, los alias, el número de RefSeq y el ID de Locus, además se proporcionan los resultados de cualquier experimento de validación realizado utilizando los ARNip incluidos. Póngase en contacto con nosotros para conocer la lista completa de objetivos.
Las bibliotecas de ARNip Silencer permiten realizar un cribado eficaz y maximizar la salida de datos
Los ARNip Silencer Ambion están diseñados teniendo en cuenta la potencia para ayudar a garantizar la reducción en concentraciones mínimas. Esto no solo ayuda a garantizar menos posibilidades de efectos fuera del objetivo y datos positivos falsos, sino que también minimiza los resultados negativos falsos de cribado de ARNip. La biblioteca de ARNip de proteasa humana Silencer contiene 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 100 transfecciones (a 25 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas para genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 1482 ARNip totales dirigidos a 494 genes chapados en placas de 96 pocillos (18 placas)
Contenido y almacenamiento 1482 ARNip totales enfocados a 494 genes en placas de 96 pocillos (18 placas)
Almacenar a - 20 °C o menos en un congelador sin escarcha.
Formato Placa de 96 pocillos
RNAi Type ARNip
Especie Humano
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Línea de productos Silencer
Tipo de producto Biblioteca de ARNip
Pureza Estándar
Cantidad 1 juego
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo