Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Phosphatase siRNA Library
Código de producto. 15691842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15691842 1 juego 1 set
1 options
Código de producto. 15691842 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30080
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Phosphatases are important regulators of biological pathways and cell signaling cascades.
Phosphatases are important regulators of biological pathways and cell signaling cascades. The Silencer™ Human Phosphatase siRNA Library contains 894 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 298 human phosphatase genes . This library is designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Phosphatase siRNA Library allows accurate yet cost-effective RNAi functional screening against phosphatase gene classes. This library may be utilized alone or as a companion to the Silencer Human Kinase siRNA Library (Cat. No. A30079), enabling more detailed studies of biological pathways.
Las fosfatasas son importantes reguladores de las vías biológicas y de las cascadas de señalización celular. La biblioteca de ARNip de fosfatasa humana Silencer™ contiene 894 ARNip Ambion™ Silencer dirigidos a 298 genes de fosfatasa humana. Esta biblioteca se diseña utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo referencia cruzada a la base de datos del Gene Ontology Consortium (GO) o al Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC). Utilizando la tecnología Ambion Silencer, construida sobre una bioinformática rigurosa para permitir una alta especificidad de objetivos y potencia de ARNip, la biblioteca de ARNip de fosfatasa human Silencer permite un cribado funcional de ARNi preciso pero rentable, contra genes de clase fosfatasa. Esta biblioteca puede utilizarse sola o como complemento de la bibliotecas de ARNip de quinasa humana Silencer, permitiendo estudios más detallados de las vías biológicas.
• Eficaz: aceleración del descubrimiento de genes funcionales con la biblioteca predefinida de ARNip de fosfatasa humana Silencer
• Fiable: aumento de la precisión del cribado del objetivo con tres ARNip individuales por objetivo genético
• Eficaz: reducción de los impactos fuera del objetivo a bajas concentraciones con el diseño probado de ARNip Ambion Silencer
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se debe usar la biblioteca de ARNip de fosfatasa humana Silencer?
Los ARNip Silencer están optimizados para el diseño y la síntesis de alta calidad con silenciamiento garantizado (más información sobre la garantía). La biblioteca de ARNip y fosfatasa humana Silencer contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, los ARNip validados generados con la máxima potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la calidad de los datos (más información sobre el diseño). Esta biblioteca se selecciona con las bases de datos y recursos disponibles más actuales para obtener contenido actualizado. Información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo, el símbolo de cada gen objetivo, el nombre completo, los alias, el número de RefSeq y el ID de Locus, además se proporcionan los resultados de cualquier experimento de validación realizado utilizando los ARNip incluidos. Póngase en contacto con nosotros para conocer la lista completa de objetivos.
Las bibliotecas de ARNip Silencer permiten realizar un cribado eficaz y maximizar la salida de datos
Los ARNip Silencer Ambion están diseñados teniendo en cuenta la potencia para ayudar a garantizar la reducción en concentraciones mínimas. Esto no solo ayuda a garantizar menos posibilidades de efectos fuera del objetivo y datos positivos falsos, sino que también minimiza los resultados negativos falsos de cribado de ARNip. La biblioteca de ARNip de fosfatasa humana Silencer contiene 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 100 transfecciones (a 25 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas para genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 894 ARNip totales dirigidos a 298 genes chapados en placas de 96 pocillos (12 placas)
Contenido y almacenamiento 894 ARNip totales enfocados a 298 genes en placas de 96 pocillos (12 placas)
Almacenar a - 20 °C o menos en un congelador sin escarcha.
Formato Placa de 96 pocillos
RNAi Type ARNip
Especie Humano
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Línea de productos Silencer
Tipo de producto Biblioteca de ARNip
Pureza Estándar
Cantidad 1 juego
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo