Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Membrane Trafficking siRNA Library
Código de producto. 15611872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15611872 1 juego 1 set
1 options
Código de producto. 15611872 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30139
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
The Silencer™ Human Membrane Trafficking siRNA Library is designed for researchers targeting proteins known or predicted to participate in membrane trafficking or remodeling.
The Silencer™ Human Membrane Trafficking siRNA Library is designed for researchers targeting proteins known or predicted to participate in membrane trafficking or remodeling. This library is designed with an aim to understand gene expression in critical cellular functions including biosynthesis, secretion, endocytosis, lysosomal and proteasomal protein degradation, and phagocytosis. The Silencer Human Membrane Trafficking siRNA Library contains 426 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 142 genes. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to ensure high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Membrane Trafficking siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screens against genes integral to membrane trafficking.
La biblioteca de ARNip de tráfico de membranas humanas Silencer™ está diseñada para investigadores que se dirigen a proteínas conocidas o pronosticadas para participar en el tráfico o remodelación de membranas. Esta biblioteca está diseñada con el objetivo de comprender la expresión del gen en funciones celulares críticas, incluyendo biosíntesis, secreción, endocitosis, degradación de proteínas lisosómicas y proteasómicas, y fagocitosis. La biblioteca de ARNip de tráfico de membranas humanas Silencer contiene 426 ARNip de Ambion™ Silencer dirigidos a 142 genes. La biblioteca se diseñó utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo referencia cruzada a la base de datos del Gene Ontology Consortium (GO) o al Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC). Utilizando la tecnología Ambion Silencer basada en una bioinformática rigurosa para garantizar una alta especificidad y potencia del ARNip, la biblioteca de ARNip de tráfico de membrana humana Silencer es una solución ideal para cribados de ARNi centrados y rentables sobre genes integrales al tráfico de membranas.
• Integral: aceleración del cribado funcional de ARNi del tráfico de membranas con la biblioteca predefinida de ARNip de tráfico de membranas humanas Silencer
• Fiable: aumento de la precisión del cribado del objetivo con tres ARNip individuales por objetivo genético
• Eficaz: reducción de los impactos fuera del objetivo a bajas concentraciones con el diseño probado de ARNip Ambion Silencer
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se debe usar la biblioteca de ARNip de tráfico de membranas Silencer?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNip Silencer están optimizados con diseño y la síntesis de alta calidad con silenciamiento garantizado (más información sobre la garantía). La biblioteca de ARNip de tráfico de membranas humanas Silencer contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados, generados con la máxima potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la calidad de los datos (más información sobre el diseño). Todas las bibliotecas Silencer se seleccionan con las últimas bases de datos y recursos disponibles para obtener contenido actualizado. Información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo, el símbolo de cada gen objetivo, el nombre completo, los alias, el número de RefSeq y el ID de Locus, además se proporcionan los resultados de cualquier experimento de validación realizado utilizando los ARNip incluidos. Póngase en contacto con nosotros para conocer la lista completa de objetivos.
Las bibliotecas de ARNip Silencer permiten realizar un cribado eficaz y maximizar la salida de datos
Los ARNip Silencer Ambion están diseñados teniendo en cuenta la potencia para ayudar a garantizar la reducción en concentraciones mínimas. Esto no solo ayuda a garantizar menos posibilidades de efectos fuera del objetivo y datos positivos falsos, sino que también minimiza los resultados negativos falsos de cribado de ARNip. La biblioteca de ARNip de tráfico de membranas humanas Silencer contiene 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 100 transfecciones (a 25 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas para genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 426 ARNip totales dirigidos a 142 genes chapados en placas de 96 pocillos (6 placas)
Contenido y almacenamiento 426 ARNip totales enfocados a 142 genes en placas de 96 pocillos (6 placas)
Almacenar a - 20 °C o menos en un congelador sin escarcha.
Formato Placa de 96 pocillos
RNAi Type ARNip
Especie Humano
Tipo de muestra ARN
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Línea de productos Silencer
Tipo de producto Biblioteca de ARNip
Pureza Estándar
Cantidad 1 juego
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo