Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Kinase siRNA Library
Descripción
Given their importance in cell signaling and many other biological pathways, kinases have become key drug targets. The Silencer™ Human Kinase siRNA Library contains 2127 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 709 human kinase genes for performing RNAi screens against the kinome. This siRNA library is designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) as well as additional resources, such as the KinBase database. Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Kinase siRNA Library allows accurate yet cost-effective RNAi screening for kinase signaling pathways.
• Integral: aceleración del descubrimiento de genes funcionales con la biblioteca predefinida de ARNip de quinasa humana Silencer
• Fiable: aumento de la precisión del cribado del objetivo con tres ARNip individuales por objetivo genético
• Eficaz: reducción de los impactos fuera del objetivo a bajas concentraciones con el diseño probado de ARNip Ambion Silencer
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se debe usar la biblioteca de ARNip de quinasa humana Silencer?
Los ARNip Silencer están optimizados para el diseño y la síntesis de alta calidad con silenciamiento garantizado (más información sobre la garantía). La biblioteca de ARNip de quinasa humana Silencer contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados, generados con la potencia y la especificidad en mente para que pueda centrarse en la calidad de los datos (más información sobre el diseño). Esta biblioteca se selecciona con las bases de datos y recursos disponibles más actuales para obtener contenido actualizado. Información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo, el símbolo de cada gen objetivo, el nombre completo, los alias, el número de RefSeq y el ID de Locus, además se proporcionan los resultados de cualquier experimento de validación realizado utilizando los ARNip incluidos. Póngase en contacto con nosotros para conocer la lista completa de objetivos.
Las bibliotecas de ARNip Silencer permiten realizar un cribado eficaz y maximizar la salida de datos
Los ARNip Silencer Ambion están diseñados teniendo en cuenta la potencia para ayudar a garantizar la reducción en concentraciones mínimas. Esto no solo ayuda a garantizar menos posibilidades de efectos fuera del objetivo y datos positivos falsos, sino que también minimiza los resultados negativos falsos de cribado de ARNip. La biblioteca de ARNip de quinasa humana Silencer contiene 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 100 transfecciones (a 25 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas para genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 2127 ARNip totales dirigidos a 709 genes chapados en placas de 96 pocillos (27 placas) |
| Contenido y almacenamiento | 2127 ARNip totales enfocados a 709 genes en placas de 96 pocillos (27 placas) Almacenar a - 20 °C o menos en un congelador sin escarcha. |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| RNAi Type | ARNip |
| Especie | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | ARNi |
| Línea de productos | Silencer |
| Tipo de producto | Biblioteca de ARNip |
| Pureza | Estándar |
| Cantidad | 1 juego |
| Mostrar más |