Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Drug Transporter siRNA Library
Descripción
Las proteínas transportadoras desempeñan un papel clave en la farmacología, afectando la forma en que las moléculas se mueven a través de las membranas celulares. La biblioteca de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer™ incluye genes importantes para la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de muchos fármacos. La biblioteca de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer contiene 297 ARNip Ambion™ Silencer dirigidos a 99 genes para realizar detecciones de ARNi frente a transportadores de fármacos. La biblioteca se diseñó utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo referencia cruzada a la base de datos del Gene Ontology Consortium (GO) o al Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC). Utilizando la tecnología Ambion Silencer construida sobre una bioinformática rigurosa para permitir una alta especificidad de objetivos y potencia de ARNip, la biblioteca de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer es una solución ideal para la detección de ARNi rentable y focalizada frente a las proteínas transportadoras de fármacos.
• Integral: aceleración de la detección funcional de ARNip de transportadores de fármacos con la biblioteca predefinida y lista para su envío de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer
• Fiable: aumento de la precisión de la detección del objetivo con tres ARNip individuales por objetivo genético Eficaz: reducción de los impactos fuera del objetivo a bajas concentraciones con el diseño probado de ARNip Ambion Silencer
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se ha de usar la biblioteca de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNip Silencer están optimizados para el diseño y la síntesis de alta calidad con silenciamiento garantizado (más información sobre la garantía). La biblioteca de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados, generados con la máxima potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la calidad de los datos (más información sobre el diseño). Todas las bibliotecas Silencer se seleccionan con las últimas bases de datos y recursos disponibles para obtener contenido actualizado. Información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo, el símbolo de cada gen objetivo, el nombre completo, los alias, el número de RefSeq y el ID de Locus, además se proporcionan los resultados de cualquier experimento de validación realizado utilizando los ARNip incluidos. Póngase en contacto con nosotros para conocer la lista completa de objetivos.
Las bibliotecas de ARNip Silencer permiten realizar un cribado eficaz y maximizar la salida de datos
Los ARNip Silencer Ambion están diseñados teniendo en cuenta la potencia para ayudar a garantizar la reducción en concentraciones mínimas. Esto no solo ayuda a garantizar menos posibilidades de efectos fuera del objetivo y datos positivos falsos, sino que también minimiza los resultados negativos falsos de cribado de ARNip. La biblioteca de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer contiene 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 100 transfecciones (a 25 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas para genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.
• Integral: aceleración de la detección funcional de ARNip de transportadores de fármacos con la biblioteca predefinida y lista para su envío de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer
• Fiable: aumento de la precisión de la detección del objetivo con tres ARNip individuales por objetivo genético Eficaz: reducción de los impactos fuera del objetivo a bajas concentraciones con el diseño probado de ARNip Ambion Silencer
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se ha de usar la biblioteca de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNip Silencer están optimizados para el diseño y la síntesis de alta calidad con silenciamiento garantizado (más información sobre la garantía). La biblioteca de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados, generados con la máxima potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la calidad de los datos (más información sobre el diseño). Todas las bibliotecas Silencer se seleccionan con las últimas bases de datos y recursos disponibles para obtener contenido actualizado. Información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo, el símbolo de cada gen objetivo, el nombre completo, los alias, el número de RefSeq y el ID de Locus, además se proporcionan los resultados de cualquier experimento de validación realizado utilizando los ARNip incluidos. Póngase en contacto con nosotros para conocer la lista completa de objetivos.
Las bibliotecas de ARNip Silencer permiten realizar un cribado eficaz y maximizar la salida de datos
Los ARNip Silencer Ambion están diseñados teniendo en cuenta la potencia para ayudar a garantizar la reducción en concentraciones mínimas. Esto no solo ayuda a garantizar menos posibilidades de efectos fuera del objetivo y datos positivos falsos, sino que también minimiza los resultados negativos falsos de cribado de ARNip. La biblioteca de ARNip de transportadores de fármacos humanos Silencer contiene 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 100 transfecciones (a 25 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas para genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 297 ARNip totales dirigidos a 99 genes chapados en placas de 96 pocillos (6 placas) |
| Contenido y almacenamiento | 297 ARNip totales enfocados a 99 genes en placas de 96 pocillos (6 placas) Almacenar a - 20 °C o menos en un congelador sin escarcha. |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| RNAi Type | ARNip |
| Especie | Humano |
| Tipo de muestra | ARN |
| Para utilizar con (aplicación) | ARNi |
| Línea de productos | Silencer |
| Tipo de producto | Biblioteca de ARNip |
| Pureza | Estándar |
| Mostrar más |