Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Drug Targets siRNA Library
Código de producto. 15631862
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
15631862 Placa de 96 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 15631862 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30094
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
La biblioteca de ARNip de objetivos de fármacos humanos Silencer™ contiene 23 745 ARNip de Ambion™ Silencer dirigidos a 7915 genes para realizar cribajes de RNAi contra genes objetivo de fármacos humanos conocidos.
The Silencer™ Human Drug Targets siRNA Library includes genes involved in apoptosis, senescence, nucleic acid binding, autophagy, DNA repair, and along with characterized nuclear receptors and other genes that are considered potential targets for therapeutics. The Silencer Human Drug Targets siRNA Library contains 23,745 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 7915 genes for performing RNAi screens against known human drug target genes. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Drug Targets siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening against pre-defined therapeutic gene drug targets.
La biblioteca de ARNip de objetivos de medicamentos humanos Silencer™ incluye genes involucrados en apoptosis, senescencia, unión de ácidos nucleicos, autofagia, reparación de ADN, junto con receptores nucleares caracterizados y otros genes que se consideran objetivos potenciales para tratamientos. La biblioteca de ARNip de objetivos de medicamentos humanos Silencer contiene 23 745 ARNip Ambion™ Silencer dirigidos a 7915 genes para realizar detecciones de ARNi frente a genes objetivo conocidos de fármacos humanos. La biblioteca se diseñó utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo referencia cruzada a la base de datos del Gene Ontology Consortium (GO) o al Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC). Utilizando la tecnología Ambion Silencer basada en una bioinformática rigurosa para permitir una alta especificidad de objetivo y potencia de ARNip, la biblioteca de ARNip de objetivos de medicamentos humanos Silencer es una solución ideal para la detección de ARNi rentable y focalizada frente a objetivos de medicamentos genéticos terapéuticos predefinidos.
• Integral: acelere sus pruebas de detección de fármacos con bibliotecas predefinidas de ARNip de objetivos de medicamentos humanos Silencer
• Fiable: aumento de la precisión de la detección del objetivo con tres ARNip individuales por objetivo genético Eficaz: reducción de los impactos fuera del objetivo a bajas concentraciones con el diseño probado de ARNip Ambion Silencer
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices de 96 y 384 pocillos
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se ha de usar la biblioteca de ARNip de objetivos de medicamentos humanos Silencer?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNip Silencer están optimizados para el diseño y la síntesis de alta calidad con silenciamiento garantizado (más información sobre la garantía). La biblioteca de ARNip de objetivos de medicamentos humanos Silencer contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados, generados con la máxima potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la calidad de los datos (más información sobre el diseño). Todas las bibliotecas Silencer se seleccionan con las últimas bases de datos y recursos disponibles para obtener contenido actualizado. Información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo, el símbolo de cada gen objetivo, el nombre completo, los alias, el número de RefSeq y el ID de Locus, además se proporcionan los resultados de cualquier experimento de validación realizado utilizando los ARNip incluidos. Póngase en contacto con nosotros para conocer la lista completa de objetivos.
Las bibliotecas de ARNip Silencer permiten realizar un cribado eficaz y maximizar la salida de datos
Los ARNip Silencer Ambion están diseñados teniendo en cuenta la potencia para ayudar a garantizar la reducción en concentraciones mínimas. Esto no solo ayuda a garantizar menos posibilidades de efectos fuera del objetivo y datos positivos falsos, sino que también minimiza los resultados negativos falsos de cribado de ARNip. La biblioteca de ARNip de objetivos de medicamentos humanos Silencer contiene 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 100 transfecciones (a 25 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas para genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 23 745 ARNip totales dirigidos a 7915 genes chapados en placas de 96 pocillos (270 placas)
Contenido y almacenamiento 23 745 ARNip totales enfocados a 7915 genes en placas de 96 pocillos (270 placas)
Almacenar a –20 °C o menos en un congelador sin escarcha.
Formato Placa de 96 pocillos
RNAi Type ARNip
Especie Humano
Tipo de muestra ADN
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Línea de productos Silencer
Tipo de producto Biblioteca de ARNip
Pureza Estándar
Cantidad 1 juego
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo