Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human DNA Damage Response siRNA Library
Código de producto. 15691852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15691852 1 juego 1 set
1 options
Código de producto. 15691852 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30090
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
DNA surveillance proteins monitor DNA integrity, and they can activate cell cycle checkpoints and DNA repair pathways in response to DNA damage. This can prevent potentially deleterious mutations.
DNA surveillance proteins monitor DNA integrity, and they can activate cell cycle checkpoints and DNA repair pathways in response to DNA damage. This can prevent potentially deleterious mutations. The Silencer™ Human DNA Damage Response siRNA Library contains 1725 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 575 genes for performing RNAi screens against known DNA damage response pathways. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable target specificity and siRNA potency, the Silencer Human DNA Damage Response siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screens targeting cellular pathways that sense, signal and repair DNA lesions following DNA damage.
Las proteínas de vigilancia del ADN controlan la integridad del ADN y pueden activar puntos de control del ciclo celular y vías de reparación en respuesta al daño del ADN. Esto puede evitar mutaciones potencialmente perjudiciales. La biblioteca de ARNip de respuesta al daño del ADN humano Silencer™ contiene 1725 ARNip Ambion™ Silencer dirigidos a 575 genes para realizar detecciones de ARNi frente a las vías conocidas de respuesta al daño del ADN. La biblioteca se diseñó utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo referencia cruzada a la base de datos del Gene Ontology Consortium (GO) o al Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC). Utilizando la tecnología Ambion Silencer construida sobre una bioinformática rigurosa para permitir la especificidad de objetivos y la potencia de ARNip, la biblioteca de ARNip de respuesta al daño del ADN humano Silencer es una solución ideal para la detección de ARNi rentable y focalizada de las vías celulares que detectan, señalan y reparan las lesiones del ADN tras el daño que ha recibido.
• Integral: acelere sus filtros de genes que dañan el ADN con la biblioteca predefinida de ARNip de respuesta al daño del ADN humano Silencer
• Fiable: aumento de la precisión de la detección del objetivo con tres ARNip individuales por objetivo genético Eficaz: reducción de los impactos fuera del objetivo a bajas concentraciones con el diseño probado de ARNip Ambion Silencer
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se ha de usar la biblioteca de ARNip de respuesta al daño del ADN humano Silencer?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNip Silencer están optimizados para el diseño y la síntesis de alta calidad con silenciamiento garantizado (más información sobre la garantía). La biblioteca de ARNip de respuesta al daño del ADN humano Silencer contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados, generados con la máxima potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la calidad de los datos (más información sobre el diseño). Todas las bibliotecas Silencer se seleccionan con las últimas bases de datos y recursos disponibles para obtener contenido actualizado. Información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo, el símbolo de cada gen objetivo, el nombre completo, los alias, el número de RefSeq y el ID de Locus, además se proporcionan los resultados de cualquier experimento de validación realizado utilizando los ARNip incluidos. Póngase en contacto con nosotros para conocer la lista completa de objetivos.
Las bibliotecas de ARNip Silencer permiten realizar un cribado eficaz y maximizar la salida de datos
Los ARNip Silencer Ambion están diseñados teniendo en cuenta la potencia para ayudar a garantizar la reducción en concentraciones mínimas. Esto no solo ayuda a garantizar menos posibilidades de efectos fuera del objetivo y datos positivos falsos, sino que también minimiza los resultados negativos falsos de cribado de ARNip. La biblioteca de ARNip de respuesta al daño del ADN humano Silencer contiene 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 100 transfecciones (a 25 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas para genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 1725 ARNip totales dirigidos a 575 genes chapados en placas de 96 pocillos (21 placas)
Contenido y almacenamiento 1725 ARNip totales enfocados a 575 genes en placas de 96 pocillos (21 placas)
Almacenar a - 20 °C o menos en un congelador sin escarcha.
Formato Placa de 96 pocillos
RNAi Type ARNip
Especie Humano
Tipo de muestra ADN
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Línea de productos Silencer
Tipo de producto Biblioteca de ARNip
Pureza Estándar
Cantidad 1 juego
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo