Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Cell Cycle Regulation siRNA Library
Descripción
Proteins that regulate cell division are crucial for controlling cell growth and are therefore potentially important drug targets. The Silencer™ Human Cell Cycle Regulation siRNA Library includes 4,398 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 1,466 genes. These siRNA gene targets include cyclin-dependent kinases, or CDKs, which are crucial for cell cycle progression, regulators of cell cycle progression such as CIP/KIP family proteins and members of the INK4 family of cell cycle inhibitors, proteins in the retinoblastoma family, and DNA replication factors such as the cell division cycle proteins (CDCs). The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Cell Cycle Regulation siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening against cell cycle regulation.
• Integral: aceleración del cribado funcional de ARNi del ciclo celular con la biblioteca predefinida de ARNip de regulación de ciclos celulares humanos Silencer
• Fiable: aumento de la precisión del cribado del objetivo con tres ARNip individuales por objetivo genético
• Eficaz: reducción de los impactos fuera del objetivo a bajas concentraciones con el diseño probado de ARNip Ambion Silencer
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se debe usar la biblioteca de ARNip de regulación de ciclos celulares humanos Silencer?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNip Silencer están optimizados con diseño y la síntesis de alta calidad con silenciamiento garantizado (más información sobre la garantía). La biblioteca de ARNip de regulación de ciclos celulares humanos Silencer contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados, generados con la máxima potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la calidad de los datos (más información sobre el diseño). Todas las bibliotecas Silencer se seleccionan con las últimas bases de datos y recursos disponibles para obtener contenido actualizado. Información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo, el símbolo de cada gen objetivo, el nombre completo, los alias, el número de RefSeq y el ID de Locus, además se proporcionan los resultados de cualquier experimento de validación realizado utilizando los ARNip incluidos. Póngase en contacto con nosotros para conocer la lista completa de objetivos.
Las bibliotecas de ARNip Silencer permiten realizar un cribado eficaz y maximizar la salida de datos
Los ARNip Silencer Ambion están diseñados teniendo en cuenta la potencia para ayudar a garantizar la reducción en concentraciones mínimas. Esto no solo ayuda a garantizar menos posibilidades de efectos fuera del objetivo y datos positivos falsos, sino que también minimiza los resultados negativos falsos de cribado de ARNip. La biblioteca de ARNip de regulación de ciclos celulares humanos Silencer contiene 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 100 transfecciones (a 25 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas para genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 4398 ARNip totales dirigidos a 1466 genes chapados en placas de 96 pocillos (51 placas) |
| Contenido y almacenamiento | 4398 ARNip totales enfocados a 1466 genes en placas de 96 pocillos (51 placas) Almacenar a - 20 °C o menos en un congelador sin escarcha. |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| RNAi Type | ARNip |
| Especie | Humano |
| Tipo de muestra | ADN |
| Para utilizar con (aplicación) | ARNi |
| Línea de productos | Silencer |
| Tipo de producto | Biblioteca de ARNip |
| Pureza | Estándar |
| Mostrar más |