Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Cancer Genome siRNA Library
Código de producto. 15651872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15651872 1 juego 1 set
1 options
Código de producto. 15651872 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30143
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
The Silencer™ Human Cancer Genome siRNA Library contains 1572 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 524 gene targets that are commonly affected in cancers.
The Silencer™ Human Cancer Genome siRNA Library contains 1572 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 524 gene targets that are commonly affected in cancers. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) as well as The Cancer Genome Atlas (TCGA). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Cancer Genome siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi functional screening against cancer gene targets.
La biblioteca de ARNip de genóma de cáncer humano Silencer™ contiene 1572 ARNip Ambion™ Silencer dirigidos a 524 objetivos genéticos que se ven comúnmente afectados por el cáncer. Esta biblioteca se diseñó utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluida la base de datos NCBI RefSeq, y se hizo referencia cruzada a la base de datos del Gene Ontology Consortium (GO) o al Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC), además de El Atlas del Genoma del Cáncer (TCGA). Utilizando la tecnología Ambion Silencer construida sobre una bioinformática rigurosa para permitir una alta especificidad de objetivos y potencia de ARNip, la biblioteca de ARNip de genóma del cáncer humano Silencer es una solución ideal para el cribado funcional de ARNi rentable y focalizado en los objetivos de genes de cáncer.
• Integral: aceleración del cribado funcional de genes de cáncer con la biblioteca predefinida de ARNip de genóma de cáncer humano Silencer
• Fiable: aumento de la precisión del cribado del objetivo con tres ARNip individuales por objetivo genético
• Eficaz: reducción de los impactos fuera del objetivo a bajas concentraciones con el diseño probado de ARNip Ambion Silencer
• Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices
• Personalizable: elija la mejor opción para sus demandas de flujo de trabajo, incluyendo escalas adicionales de ARNip y formatos en grupos
¿Por qué se debe usar la biblioteca de ARNip de genoma de cáncer humano Silencer?
Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNip Silencer están optimizados con diseño y la síntesis de alta calidad con silenciamiento garantizado (más información sobre la garantía). La biblioteca de ARNip de genoma de cáncer humano Silencer contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados, generados con la máxima potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la calidad de los datos (más información sobre el diseño). Todas las bibliotecas Silencer se seleccionan con las últimas bases de datos y recursos disponibles para obtener contenido actualizado. Información completa de la secuencia de ARNip, así como el exón objetivo, el símbolo de cada gen objetivo, el nombre completo, los alias, el número de RefSeq y el ID de Locus, además se proporcionan los resultados de cualquier experimento de validación realizado utilizando los ARNip incluidos. Póngase en contacto con nosotros para conocer la lista completa de objetivos.
Las bibliotecas de ARNip Silencer permiten realizar un cribado eficaz y maximizar la salida de datos
Los ARNip Silencer Ambion están diseñados teniendo en cuenta la potencia para ayudar a garantizar la reducción en concentraciones mínimas. Esto no solo ayuda a garantizar menos posibilidades de efectos fuera del objetivo y datos positivos falsos, sino que también minimiza los resultados negativos falsos de cribado de ARNip. La biblioteca de ARNip de genoma de cáncer humano Silencer contiene 0,25 nmol de cada ARNip, suficiente para 100 transfecciones (a 25 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Flexibilidad para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo
Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas para genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o más. Para obtener una lista completa de genes, información adicional o para discutir su investigación con uno de nuestros técnicos expertos, póngase en contacto con su representante de ventas local o envíenos un correo electrónico a RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 1572 ARNip totales dirigidos a 524 genes chapados en placas de 96 pocillos (18 placas)
Contenido y almacenamiento 1572 ARNip totales enfocados a 524 genes en placas de 96 pocillos (18 placas)
Almacenar a - 20 °C o menos en un congelador sin escarcha.
Formato Placa de 96 pocillos
RNAi Type ARNip
Especie Humano
Tipo de muestra ARN
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Línea de productos Silencer
Tipo de producto Biblioteca de ARNip
Pureza Estándar
Cantidad 1 juego
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo