Learn More
Invitrogen™ ARNip (humano) Silencer™ GAPDH
Código de producto. 10609845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10609845 40 nmol cada uno
10469024 5 nmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10609845 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM4633
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
ARNip GAPDH Silencer™ (humano)
Ambion™ Silencer™ GAPDH Positive Control siRNA (human) is ideal for developing and optimizing siRNA experiments. The control is validated for use in human cell lines. 5 nmol is provided, along with an additional tube of 2 nmol negative control siRNA.
  • Validated siRNA controls for optimizing siRNA experiments
  • Gene-specific control siRNAs provided with scrambled, negative controls
  • Functionally tested in several common cell lines
  • HPLC purified, duplexed, and ready to use Silencer™ control siRNAs are unmodified 21-mers; they are designed to be used with Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs, and other unmodified 21mer siRNAs.
If you are using other siRNA products, such as Ambion™ Silencer™ Select siRNAs or STEALTH RNAi™ siRNAs, we recommend that you use control siRNAs designed for use with those siRNAs for more reliable experimental results.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El ARNip se suministra en seco en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a –20°C.
Descripción ARNip de GAPDH de Silencer™, 40 nmol, líquido, colorante no conjugado, ARNip tipo ARNi, tipo de control positivo de reducción génica, organismo humano, utilizado para ARNi, gen objetivo de GAPDH, pureza HPLC, temperatura de almacenamiento de – 20°C, solo para uso en investigación
Formato Tubo
Tipo de control Control positivo
RNAi Type ARNip
Especie Humano
Tipo de muestra Cultivos celulares
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Incluye El ARNip se suministra desecado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para la resuspensión
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos Silencer, Ambion
Tipo de producto ARNip
Método de purificación HPLC
Pureza HPLC
Cantidad 40 nmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Target GAPDH
Formulario Recocido