Learn More
Invitrogen™ ARNip (humano) Silencer™ GAPDH
Código de producto. 10469024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10469024 5 nmol cada uno
10609845 40 nmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10469024 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM4605
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ARNip GAPDH Silencer™ (humano)
El ARNip de control positivo GAPDH Ambion® Silencer® (humano) es ideal para desarrollar y optimizar experimentos de ARNip. El control está validado para su uso en líneas celulares humanas. Se suministra 5 nmol, junto con un tubo adicional de 2 nmol de ARNip de control negativo.
• Controles de ARNip validados para optimizar los experimentos de ARNip
• Los ARNip de control específicos de genes se suministran con controles codificados y negativos
• Funcionalmente probados en varias líneas celulares comunes
• Los ARNip de control Silencer® purificados por HPLC, duplexados y listos para su uso son de 21-mer sin modificar; se han diseñado para su uso con los ARNip Silencer®, los ARNip BLOCK-iT™ y otros ARNip de 21-mer sin modificar. Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip Ambion® Silencer® Select o ARNip STEALTH RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en un congelador sin escarcha.
RNAi Type ARNip
Especie Humano
Para utilizar con (aplicación) ARNi, transfección
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos Silencer, Ambion
Tipo de producto ARNip
Pureza HPLC
Cantidad 5 nmol
Condiciones de envío Hielo seco
Target GAPDH