Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH Positive Control siRNA, in vivo ready
Código de producto. 10117734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10117734 250 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 10117734 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4404025
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ambion™ Silencer™ GAPDH Positive Control siRNA, In Vivo Ready is ideal for developing and optimizing siRNA experiments.
Ambion™ Silencer™ GAPDH Positive Control siRNA, In Vivo Ready is ideal for developing and optimizing siRNA experiments. The control is validated for use in human cell lines and optimized for mouse and rat. It is highly purified as required for animal use. 250 nmol is provided.
  • Validated siRNA controls for optimizing siRNA experiments
  • Gene-specific control siRNAs provided with scrambled, negative controls
  • Functionally tested in several common cell lines
  • HPLC purified, duplexed, and ready to use
El ARNip de control positivo GAPDH Ambion™ Silencer™, in Vivo Ready, es ideal para desarrollar y optimizar experimentos de ARNip. El control está validado para su uso en líneas celulares humanas y optimizado para ratón y rata. Está altamente purificado como se requiere para el uso animal. Se suministran 250 nmol.
• Controles de ARNip validados para optimizar los experimentos de ARNip
• ARNip de control específicos de genes provistos de controles codificados y negativos
• Funcionalmente probados en varias líneas celulares comunes
• Purificados con cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC), duplexados y listos para su uso
Control de calidad:
Los ARNip Silencer™ se fabrican en una instalación de vanguardia bajo los más altos estándares de calidad. Después de la purificación mediante HPLC y recocido, cada ARNip se purifica aún más utilizando un proceso que elimina el exceso de sal a través de una membrana semipermeable. El resultado es un ARNip muy puro con un contenido de sal mínimo, adecuado para aplicaciones in vivo. A continuación, los ARNip in vivo se esterilizan mediante filtración y se prueban para detectar la presencia de endotoxinas. A concentraciones de 50 μM en agua desionizada, los ARNip In Vivo Ready contienen inferior al 0,6 mM Na+ y inferior al 2,0 mM K+ y inferior al 0,1 mM Mg2+. Los ARNip de control Silencer™ son de 21-mer sin modificar; se han diseñado para su uso con los ARNip Silencer™, los ARNip BLOCK-iT™ y otros ARNip de 21-mer sin modificar. Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip Ambion™ Silencer™ Select o ARNip STEALTH RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El ARNip se suministra secado en un solo tubo, que debe almacenarse a – 20 °C.
Descripción El ARNip se suministra secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a – 20 °C.
Tipo de control Control positivo para la reducción génica
RNAi Type ARNip
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos Silencer, Ambion
Tipo de producto ARNip
Pureza HPLC
Cantidad 250 nmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Target GAPDH