Learn More
Invitrogen™ Silencer™ FAM-labeled GAPDH siRNA (human, mouse, rat)
Código de producto. 10702127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10702127 5 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 10702127 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM4650
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
ARNip GAPDH Silencer™ etiquetado con FAM (humano, ratón, rata)
ARNip de control etiquetado con fluorescencia Invitrogen™ para facilitar la monitorización de la captación de ARNip mediante microscopía de fluorescencia junto con la reducción inducida por ARNip. Purificada, recocida y lista para usar, la alícuota de 5 nmol se suministra en un formato seco y estable.
  • Los ARNip etiquetados con fluorescencia simplifican la monitorización de la administración de ARNip
  • Ideal para correlacionar la captación de ARNip con la reducción de ARNm
  • Funcionalmente probado en varias líneas celulares comunes
  • Purificado con cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC), duplexado y listo para su uso
    Visualice la captación de ARNip con ARNip etiquetados
    Los ARNip etiquetados fluorescentes permiten la captación, distribución y localización celular de ARNip de observación directa. Los ARNip con etiquetado fluorescente se utilizan habitualmente para controlar la eficacia de la transfección durante la optimización de las condiciones de transfección. En general, los ARNip son rápidamente tomados y distribuidos a través de las células en tan solo cuatro horas.
    Correlacione la captación de ARNip con el silenciamiento de genes
    Los estudios muestran que la actividad de silenciamiento del ARNip GAPDH Silencer™ etiquetado con FAM™ no se ve afectada por la etiqueta fluorescente. Por lo tanto, estos ARNip son ideales para examinar tanto la captación de ARNip como la reducción inducida por ARNip, y para correlacionar la reducción génica con la eficacia de la transfección; es importante saber esto porque diferentes reactivos de transfección interactúan con ARNip de diferentes maneras (es decir, algunos reactivos pueden secuestrar el ARNip, lo que resulta en una reducción de genes deficiente). La secuencia de ARNip GAPDH Silencer™ etiquetada con FAM™ proporciona una manera fácil de controlar la absorción de ARNip por transfección química. La secuencia es idéntica a la del ARNip GAPDH Invitrogen Silencer™ (SKU n.º AM4605), pero con el derivado de fluoresceína FAM (5'-carboxifluoresceína; excitación máxima = 494 nm, emisión máxima = 520 nm) en el extremo de 5' de la cadena sense, lo que la hace muy fluorescente cuando se excita por la longitud de onda adecuada de la luz.
    Productos accesorios:
    Para el control de la administración de ARNip por electroporación, se recomienda el ARNip GAPDH (humano) Silencer™etiquetado con Cy™3 (SKU n.º AM4623) o el ARNip GAPDH Silencer™ etiquetado con Cy™3 para humano, ratón y rata (SKU n.º AM4649). CY™3 tiene una señal de fluorescencia más brillante que FAM™ y resulta visible en un intervalo de pH más amplio. La electroporación produce un patrón de distribución de ARNip más difuso, lo que da como resultado una señal de fluorescencia menos intensa que con la transfección química. Los ARNip de control Silencer™ son de 21-mer sin modificar; se han diseñado para su uso con los ARNip Silencer™, los ARNip BLOCK-iT™ y otros ARNip de 21-mer sin modificar. Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip Silencer™ Select Invitrogen™ o ARNip Stealth RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento El ARNip se suministra en seco en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a –20°C.
    Tipo de control Control positivo
    RNAi Type ARNip
    Especie Humano, ratón, rata
    Tipo de muestra ARNip
    Etiqueta o tinte FAM
    Línea de productos Silencer, Ambion
    Tipo de producto ARNip
    Pureza HPLC
    Cantidad 5 nmol
    Condiciones de envío Hielo seco
    Target GAPDH