Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Cy™3-labeled GAPDH siRNA (human, mouse, rat)
Descripción
ARNip de control etiquetado con fluorescencia Invitrogen™ para facilitar la monitorización de la captación de ARNip mediante microscopía de fluorescencia junto con la reducción inducida por ARNip. Purificada, recocida y lista para usar, la alícuota de 5 nmol se suministra en un formato seco y estable.
Los ARNip etiquetados con fluorescencia simplifican la monitorización de la administración de ARNip
Ideal para correlacionar la captación de ARNip con la reducción de ARNm
Funcionalmente probado en varias líneas celulares comunes
Purificado con cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC), duplexado y listo para su uso
Visualice la captación de ARNip con ARNip etiquetados
Los ARNip etiquetados fluorescentes permiten la captación, distribución y localización celular de ARNip de observación directa. Los ARNip con etiquetado fluorescente se utilizan habitualmente para controlar la eficacia de la transfección durante la optimización de las condiciones de transfección. En general, los ARNip son rápidamente tomados y distribuidos a través de las células en tan solo cuatro horas.
Correlacione la captación de ARNip con el silenciamiento de genes
Los estudios muestran que la actividad de silenciamiento del ARNip GAPDH Silencer™ etiquetado con Cy™3 no se ve afectada por la etiqueta fluorescente. Por lo tanto, estos ARNip son ideales para examinar tanto la captación de ARNip como la reducción inducida por ARNip, y para correlacionar la reducción génica con la eficacia de la transfección; es importante saber esto porque diferentes reactivos de transfección interactúan con ARNip de diferentes maneras (es decir, algunos reactivos pueden secuestrar el ARNip, lo que resulta en una reducción de genes deficiente). El ARNip GAPDH Silencer™ etiquetado con Cy™3 tiene el derivado de fluoresceína Cy™3 (excitación máxima = 547, emisión máxima = 563 nm) en el extremo de 5' de la cadena sense, lo que la hace muy fluorescente cuando se excita por la longitud de onda adecuada de la luz. El ARNip GAPDH Silencer™ etiquetado con Cy™3 es adecuado para controlar la captación de ARNip por transfección química o electroporación. Se recomienda más el etiquetado Cy™3 que el etiquetado FAM™ cuando se utiliza electroporación debido a su señal de fluorescencia más brillante visible en un intervalo de pH más amplio. La electroporación produce un patrón de distribución de ARNip más difuso, lo que resulta en una señal de fluorescencia menos intensa que con la transfección química.
Productos accesorios:
El ARNip (humano) GAPDH Silencer™ etiquetado con Cy™3 (SKU n.º AM4623) también está disponible como ARNip GAPDH para humano Silencer™ etiquetado con FAM™ (SKU n.º AM4622) y para humano, ratón, y rata (SKU n.º AM4650). Los ARNip de control Silencer™ son de 21-mer sin modificar; se han diseñado para su uso con los ARNip Silencer™, los ARNip BLOCK-iT™ y otros ARNip de 21-mer sin modificar. Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip Silencer™ Select Invitrogen™ o ARNip Stealth RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
Visualice la captación de ARNip con ARNip etiquetados
Los ARNip etiquetados fluorescentes permiten la captación, distribución y localización celular de ARNip de observación directa. Los ARNip con etiquetado fluorescente se utilizan habitualmente para controlar la eficacia de la transfección durante la optimización de las condiciones de transfección. En general, los ARNip son rápidamente tomados y distribuidos a través de las células en tan solo cuatro horas.
Correlacione la captación de ARNip con el silenciamiento de genes
Los estudios muestran que la actividad de silenciamiento del ARNip GAPDH Silencer™ etiquetado con Cy™3 no se ve afectada por la etiqueta fluorescente. Por lo tanto, estos ARNip son ideales para examinar tanto la captación de ARNip como la reducción inducida por ARNip, y para correlacionar la reducción génica con la eficacia de la transfección; es importante saber esto porque diferentes reactivos de transfección interactúan con ARNip de diferentes maneras (es decir, algunos reactivos pueden secuestrar el ARNip, lo que resulta en una reducción de genes deficiente). El ARNip GAPDH Silencer™ etiquetado con Cy™3 tiene el derivado de fluoresceína Cy™3 (excitación máxima = 547, emisión máxima = 563 nm) en el extremo de 5' de la cadena sense, lo que la hace muy fluorescente cuando se excita por la longitud de onda adecuada de la luz. El ARNip GAPDH Silencer™ etiquetado con Cy™3 es adecuado para controlar la captación de ARNip por transfección química o electroporación. Se recomienda más el etiquetado Cy™3 que el etiquetado FAM™ cuando se utiliza electroporación debido a su señal de fluorescencia más brillante visible en un intervalo de pH más amplio. La electroporación produce un patrón de distribución de ARNip más difuso, lo que resulta en una señal de fluorescencia menos intensa que con la transfección química.
Productos accesorios:
El ARNip (humano) GAPDH Silencer™ etiquetado con Cy™3 (SKU n.º AM4623) también está disponible como ARNip GAPDH para humano Silencer™ etiquetado con FAM™ (SKU n.º AM4622) y para humano, ratón, y rata (SKU n.º AM4650). Los ARNip de control Silencer™ son de 21-mer sin modificar; se han diseñado para su uso con los ARNip Silencer™, los ARNip BLOCK-iT™ y otros ARNip de 21-mer sin modificar. Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip Silencer™ Select Invitrogen™ o ARNip Stealth RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El ARNip se suministra en seco en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a –20°C. |
| RNAi Type | ARNip |
| Especie | Humano, ratón, rata |
| Etiqueta o tinte | Cy3 |
| Línea de productos | Silencer, Ambion |
| Tipo de producto | ARNip |
| Pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 nmol |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Target | GAPDH |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?