Learn More
Applied Biosystems™ Kit Power SYBR™ Green RNA-to-CT1 paso
Código de producto. p-7180301 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
200 reacciones
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10734227 100 reacciones cada uno
10229194 500 reacciones 200 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10734227 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4391178
La novedosa formulación reduce los resultados falsos positivos causados por dímeros de primers, mejora significativamente la exactitud de los datos y proporciona una detección fiable de objetivos poco abundantes.
  • Obtenga sensibilidad y especificidad en una reacción fácil de utilizar y de un paso de qRT-PCR (transcriptasa inversa-reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa).
  • Formulado para garantizar la máxima sensibilidad y fiabilidad
  • Reduce los resultados falsos positivos causados por dímeros de primers, mejora significativamente la exactitud de los datos y proporciona una detección fiable de dianas poco abundantes
Incluye:
  • ADN polimerasa UP (ultrapura) AmpliTaq™ Gold para una qPCR de inicio en caliente, lo que minimiza la formación de producto no específico
  • Transcriptasa inversa UP ArrayScript™, una RT diseñada que generar una elevada producción de ADNc de longitud completa
  • Un aditivo que reduce la formación de dímeros de primers, lo que reduce los productos no específicos que pueden provocar señales de falsos positivos
  • Inhibidor de ARNasa, para evitar la degradación de plantillas de ARN
  • Un tinte ROX™ exclusivo que funciona como referencia interna pasiva para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con la PCR, para lograr una extraordinaria precisión en los instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X (MasterMix), 125X (mezcla de enzimas RT)
Contenido y almacenamiento Sufficient for 100 reactions at 20 μL reaction volume and includes:
• 1 x 1 mL tube of 2X master mix containing SYBR™Green 1 Dye, AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP, dNTPs, Passive Reference 1, and optimized buffer components. Store at 2-8°C after opening.
• 1 x 20 μL tube of 125X RT enzyme mix containing ArrayScript™ UP Reverse Transcriptase and RNase Inhibitor. Store at -15 to -30°C.
Guaranteed minimum shelf life is 60 days (exact expiry date printed on product and CofA).
Método de detección SYBR
Formato Tubo
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, Sistema ViiA™ 7
Tipo de kit Green RNA-to-CT 1-Step Kit
Etiqueta o tinte SYBR Green
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos RNA-to-CT, SYBR
Tipo de producto Kit de 1 paso Green RNA-to-CT
Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
Cantidad 100 reacciones
Transcriptasa inversa ArrayScript™ UP
Tiempo de actividad Estándar
Condiciones de envío Hielo húmedo
Suficiente para 100 Reacciones a 20 μl
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de muestra ARN
Volumen 1 x 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.