Learn More
Invitrogen™ Pichia Expression Kit, original kit
Código de producto. 10768244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10768244 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 10768244 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K171001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4785.00€
    3780.15€ / 1 sets
    Ahorro 1004.85€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
The Original Pichia Expression Kit is designed for high-level expression of recombinant protein in the yeast Pichia pastoris.
The Original Pichia Expression Kit is designed for high-level expression of recombinant protein in the yeast Pichia pastoris. The vectors carry the HIS4 gene for selection of transformants on histidine-deficient medium. The Original Pichia Expression Kit provides all of the tools and reagents needed to express a gene of interest from the AOX1 promoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Resistencia bacteriana a los antibióticos Ampicilina (AMPR)
Cepa bacteriana o de levadura GS115, KM71
Contenido y almacenamiento El kit de expresión Original Pichia incluye 10 µg de cada uno de los vectores pHIL-D2 y pPIC3.5 para la expresión intracelular y de los vectores pHIL-S1 y pPIC9 para la expresión secretada, cepas de Pichia pastoris GS115 (his4), KM71(arg4 his4 aox1::ARG4), cepa de control GS115 de albúmina, cepa de control GS115 β-gal, medios (YP y NB) kit de transformación Spheroplast, 2 µg de cada cebador de secuenciación de 5´ AOX1, 3´ AOX1 y del factor-α. Almacene los vectores y cebadores a -20 °C. Guarde las cepas a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante seis meses si se almacenan correctamente.
Método de clonación Enzima de restricción⁄MCS
Promotor AOX1
Tipo de célula Células de levadura
Formato Kit
Especie P. pastoris
Vector pPIC
Agente de selección (eucariótico) Ampillicin
Mecanismo de expresión Expresión basada en células
Sistema de expresión Levadura
Para utilizar con (aplicación) Expresión de proteínas
Tipo de producto Kit de expresión
Etiqueta de proteína Sin etiquetar, Untagged
Cantidad 1 Kit