Learn More
Thermo Scientific™ I-PER™ Insect Cell Protein Extraction Reagent
Código de producto. 10330984 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10330984 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 10330984 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89802
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Extraiga la proteína soluble de las células de insectos infectadas por baculovirus cultivadas en suspensión o en cultivo de monocapa con este reactivo de lisis suave y eficaz.
El reactivo de extracción de proteínas de células de insectos Thermo Scientific™ I-PER permite la extracción suave y eficaz de proteínas solubles de células de insectos infectadas con baculovirus cultivadas en cultivos en suspensión o monocapa.
El sistema de expresión de células de insectos infectadas con baculovirus es un conocido y eficaz método de producción de proteínas recombinantes (eucariotas) en cultivos celulares. Las proteínas expresadas en sistemas baculovirales se pueden utilizar para análisis estructurales, ensayos bioquímicos y muchas otras aplicaciones. El reactivo I-PER mantiene la funcionalidad de las proteínas extraídas y es directamente compatible con aplicaciones posteriores, como ensayos de proteínas, Western blot y purificación de proteínas marcadas con 6xHis.
Características destacadas:
  • Extracción suave: detergente optimizado, suave y no iónico que facilita al máximo la extracción de proteínas solubles procedentes de células de insectos
  • Eficaz: ofrece una extracción de proteínas superior a los ultrasonidos
  • Compatible: compatibilidad con procesos posteriores, como Western blot, purificación de proteínas etiquetadas con 6xHis, ensayos de proteínas y cromatografía por intercambio de iones
  • Flexible: útil para la extracción de proteínas procedentes de células de insectos adheridas o en suspensión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 250 mL
Formato Líquido
Tipo de producto Reactivo
Volumen (métrico) 250 mL
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Línea de productos I-PER