Learn More
Masterflex™ Conjunto de rotor de cabezal de bomba estándar I/P™
Descripción
- Saque el máximo partido a los cabezales de bomba estándar Masterflex™ I/P™ con estas piezas de repuesto
- Elija las piezas de repuesto adecuadas para su tamaño de cabezal de bomba estándar I/P™
- Fabricado con acero laminado en frío duradero (CRS)
- Piezas de repuesto para mantener su cabezal de bomba en funcionamiento por más tiempo.
- Son necesarios dos conjuntos de campana final para un conjunto de cabezal completo
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Cabezales de bomba estándar I/P™ |
| Material | Acero laminado en frío |
| Tipo | Eje corto |