Learn More
Masterflex™ Motor de repuesto I/P™ para unidad modular digital
Descripción
- Aproveche al máximo las unidades modulares digitales Masterflex™ I/P™ con estas piezas de repuesto.
- Adecuado para su uso con la unidad modular digital I/P 07591-20 con controlador de sobremesa
Especificaciones
Especificaciones
| Amperaje | 6,3 amperios |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | (359 x 141 x 152 mm) |
| Requisitos eléctricos | De 90 a 260 V CA |
| Para utilizar con | Unidad modular digital I/P con controlador de sobremesa (07591-20) |
| Clasificación IP | IP33 |
| Tipo de motor | 1/5 hp |
| N. º de cabezales de bomba | Se aceptan 2. |
| Línea de productos | I/P |
| Tipo | Motor |
| Vataje | 149 vatios (motor) |