Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar de I/P™ para tubos de I/P™
Código de producto. 11821455 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
13 l/min
8 l/min
Material:
Policarbonato
Sulfuro de polifenileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Material Tamaño de la unidad
11821455 8 l/min Sulfuro de polifenileno cada uno
11705158 13 l/min Sulfuro de polifenileno cada uno
11765148 13 l/min Policarbonato cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11821455 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0701943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00€
    1159.66€ / paquete de 1
    Ahorro 225.34€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
La mejor precisión y repetibilidad de cualquier cabezal de bomba I/P— ideal para dispensar y medir.
  • Cada modelo se optimiza para un único tamaño de tubo para maximizar el rendimiento y la vida útil de los tubos.
  • El cabezal de bomba rentable es una excelente opción para aplicaciones especializadas.
  • Apile dos cabezales de bomba para duplicar el caudal.
  • El diseño clásico del cabezal de bomba estándar garantiza el rendimiento más preciso y repetible, que es importante en las aplicaciones de dispensación.
  • El cuerpo de oclusión moldeado con precisión a 360 grados garantiza una precisión óptima y una larga vida útil de los tubos.
  • El diseño del cabezal de bomba estándar permite la precisión de dispensación más exacta de cualquier cabezal de bomba MASTERFLEX.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12,3 ml/rev
Caudal 8 l/min
Clasificación IP IP73
Material Sulfuro de polifenileno
N.º de canales 1
N.º de rodillos 3
Tipo de oclusión Fijo
Altura total (imperial) 5,5 in
Altura global (métrico) 139 mm
Longitud global (imperial) 3,312 in
Longitud global (métrico) 85 mm
Anchura total (imperial) 5,2 in
Anchura global (métrico) 132 mm
Material del rodillo Acero inoxidable
Tipo Volumen por revolución con tubos I/P 73 (ml): 12,3 mL
Material del rotor Acero inoxidable
Velocidad De 0,1 a 650 rpm