Descripción
- El cabezal de bomba Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ combina una leva sobre el centro con retención automática de tubo en una carcasa sólida y resistente a productos químicos
- El diseño permite cambios de tubos de forma rápida y sencilla sin retirar el cabezal de la bomba de la unidad.
- Guía de tubos integrada para garantizar el posicionamiento correcto de los tubos con el fin de maximizar el rendimiento y la vida útil de los tubos.
- Los retenedores de tubos de carga por resorte garantizan que los tubos se fijan de manera automática para favorecer una larga vida útil de los tubos y optimizar el rendimiento de cada tamaño de tubo.
- Con uno o varios canales, los tubos se pueden cambiar en cada canal sin retirar los cabezales de la bomba de la unidad
- Diseño de tres rodillos para un flujo suave.
- Los cabezales de bomba son apilables para aplicaciones multicanal.
- Diseño compacto para un uso eficiente del espacio.
- La retención automática de los tubos elimina los ajustes del usuario y facilita la configuración; ofrece una mayor vida útil de los tubos y un mejor rendimiento
- Oclusión ajustable que le permite optimizar las funciones de presión y aspiración, así como la vida útil de los tubos mediante el ajuste del apriete de los tubos
- Fabricado con una carcasa de polisulfuro de fenileno (PPS) blanco y rotor de acero inoxidable (SS)
- Con homologación ATEX Zone 2
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con homologación ATEX Zone 2 |
| Color | Blanco |
| Descripción | 1:1 Relación de transmisión |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 89 x 187 x 201 mm |
| Caudal | 0,002 a 3,5 gal./min. |
| Incluye | Material de montaje monocanal, tubos de bomba de silicona (51 cm) |
| Material | Sulfuro de polifenileno |
| N.º de canales | 1 |
| N.º de rodillos | 3 |
| Tipo de oclusión | Ajustables |
| Mostrar más |