Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba I/P ™Easy-Load™
Código de producto. 11765769 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
PPS
Código de producto.
11765769 PPS
1 options
Código de producto. 11765769 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7760160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00€
    1376.50€ / paquete de 1
    Ahorro 288.50€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Reduzca al mínimo el tiempo de inactividad con cambios de tubos más rápidos
  • El diseño permite cambios de tubos de forma rápida y sencilla sin retirar el cabezal de la bomba de la unidad.
  • Guía de tubos integrada para garantizar el posicionamiento correcto de los tubos con el fin de maximizar el rendimiento y la vida útil de los tubos.
  • Los retenedores de tubos de carga por resorte garantizan que los tubos se fijan de manera automática para favorecer una larga vida útil de los tubos y optimizar el rendimiento de cada tamaño de tubo.
  • La sustitución de los tubos y el cambio de líquido solo requieren unos segundos.
  • Acepta varios tamaños de tubos para ofrecer la máxima flexibilidad.
  • Retención de tubo automática que elimina los ajustes de usuario y facilita la configuración para mejorar la vida útil de los tubos y el rendimiento.
  • Oclusión ajustable que le permite optimizar las funciones de presión y aspiración, así como la vida útil de los tubos mediante el ajuste del «apriete» de los tubos.
  • Montaje con cinco tornillos que garantiza que el cabezal de la bomba queda montado de forma segura en la unidad.
Especificaciones
Caudal 0.01 to 13 L/min.
Incluye Material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 20 pulg de longitud
Modelo 77601-60
N.º de canales 1
Tipo de oclusión Ajustables
Cantidad 1 unidad
Material del rodillo Acero inoxidable
Tipo de tubos I/P 26, I/P 73, I/P 82
Tipo Cabezal de bomba Easy-Load