Learn More
Masterflex™ Unidad modular digital /P™ con cabezal de bomba Easy-Load™
Código de producto. 13457109
Change view
Click to view available options
Descripción:
Unidad modular
Unidad modular de lavado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
13457109 Unidad modular 1 PCS
13467109 Unidad modular de lavado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13457109 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7797040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La unidad modular digital Masterflex™ I/P™ con cabezal de bomba Easy-Load™ se coloca donde sea conveniente con el diseño modular
  • Las bombas digitales I/P™ proporcionan un rendimiento robusto y un control digital preciso
  • Las unidades de precisión incluyen un intervalo de dispensación programable que permite establecer el retardo entre ciclos de dispensación para programar una dispensación cómoda y automática por tiempo o por volumen.
  • La calibración programada garantiza la precisión de la dispensación y la visualización; la unidad almacena un valor de calibración por tamaño de tubo.
  • Caudal de 0,0006 a 26 LPM con tubos I/P: el caudal depende de las rpm de accionamiento, el cabezal de la bomba, el número de cabezales de la bomba y el tamaño del tubo
  • La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento: ciclo continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen.
  • Control remoto disponible mediante comunicación analógica: tensión, corriente y cierre de contacto
  • Selección del idioma favorito desde un menú fácil de usar para programación y funcionamiento
  • La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
  • Motor sin escobillas y sin mantenimiento que ofrece una precisión de control de velocidad ± 0,1 %
  • Índice de regulación: 6000:1
  • Motor reversible: purga de tubos antes o después del bombeo, bombeo de líquidos en cualquier dirección
  • El potente motor permite apilar dos cabezales de bomba para un mayor caudal y para aplicaciones multicanal
  • La carcasa del controlador de plástico ABS resistente a salpicaduras y la carcasa de la unidad de acero con acabado de epoxi tienen clasificación IP33
Especificaciones
Canales 1
Descripción Unidad modular
Tipo de control Velocidad variable digital
Caudal De 1 a 8000 ml/min
Motor Speed De 0,1 a 650 rpm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de transferencia, dispensación y medición de fluidos en entornos de laboratorio, procesamiento e industriales, incluidos los sectores farmacéutico, alimentos y bebidas, lácteos, químicos, fabricación y tratamiento de agua.
Incluye Unidad I/P (07594-00), cabezal de bomba Easy-Load (77602-10), tubos C-flex ULTRA™ de 10 pies y cable de línea 1,8 m con toma de corriente IEC 320/CEE22. Estos modelos se suministran con un juego de cables/enchufes adaptados según el país; especifique el destino final al realizar el pedido.
Material Controlador de plástico y aluminio ABS, unidad de aluminio y acero pintado
N.º de rodillos 3
Cabezal de bomba Cabezal de bomba I/P™ Easy-Load (77602-10)
Tipo de tubos Acepta tamaños I/P™ 26, 73 y 82
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (36,2 x 17,78 x 16,5 cm)
Requisitos eléctricos 115/230 VCA
Amperaje 4,5 A a 115 V, y 2,5 A a 230 V