Learn More
Masterflex™ Unidad de procesamiento sin escobillas I/P™
Código de producto. 15530521 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,4 a 8 lpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15530521 De 0,4 a 8 lpm cada uno
1 options
Código de producto. 15530521 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7796500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7945.00€
    6793.97€ / paquete de 1
    Ahorro 1151.03€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Unidad de procesamiento sin escobillas Masterflex™ I/P™ con entrada/salida remota y cabezal de bomba Easy-Load™ para tubos de precisión
  • Caudal de 0,2 a 26 LPM con tubos I/P: el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos
  • La interfaz digital con pantalla LED muestra el porcentaje de velocidad con un 1 % de resolución
  • Control de velocidad mediante un potenciómetro de tres vueltas para un ajuste rápido y sencillo
  • Controle fácilmente las funciones de arranque/detención y marcha atrás mediante un teclado sellado
  • Fabricado con carcasa de acero pintado y aluminio de categoría IP55 sin chip
  • Motor sin escobillas y sin mantenimiento que ofrece una precisión de control de velocidad ± 0,25%
  • Control remoto disponible mediante comunicación analógica: tensión, corriente y cierre de contacto
  • Caudal de 0,4 a 8 l/min con tubos I/P: el caudal depende de las rpm de la unidad, del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos
  • Las unidades de proceso sin escobillas I/P™ ofrecen un elevado rendimiento para sus exigentes aplicaciones de procesamiento.
  • Este modelo cuenta con robustos motores de 1/3 kW sin escobillas que accionan hasta dos cabezales de bomba con la mayoría de las formulaciones de tubos, a la vez que elimina el coste y las molestias de la sustitución de las escobillas
  • Ajuste la velocidad de conducción rápidamente con el mando de control de velocidad; la velocidad se muestra en una pantalla LED de fácil lectura desde el 5 al 100 % de la velocidad máxima, con una resolución del 1 %
  • Las entradas de control remoto incluyen de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada y marcha atrás; el control remoto envía una señal de “bomba lista” y las salidas de 4 a 20 mA (requiere kit de cable remoto 77300-32, se vende por separado)
  • La carcasa de acero con revestimiento epoxi con grado de protección IP55 proporciona una excelente protección contra sustancias químicas, agua y polvo
  • Con un asa de transporte integrada y un tamaño compacto, estas unidades ligeras ahorran espacio y permiten transportarlas fácilmente.
Especificaciones
Canales 1
Tipo de control Velocidad variable digital
Caudal De 0,4 a 8 lpm
Motor Speed De 33 a 650 rpm
Cabezal de bomba Cabezal de bomba I/P™ Easy-Load
Tipo de tubos Tygon™ E-LFL, I/P™ 26, 73, 82
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (33,02 x 35,56 x 22,86 cm)
Requisitos eléctricos 115/230 VCA
Amperaje 4,5 A a 115 V, y 2,5 A a 230 V