Learn More
Molecular Probes™ N-(1-Pyrene)Maleimide
Código de producto. 11519256
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11519256 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11519256
Marca: Molecular Probes™ P28
N-(1-pireno)maleimida
El N-(1-pireno)maleimida reactivo al tiol puede usarse para crear bioconjugados sensibles al medio ambiente con este fluoróforo único.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Tipo de producto Maleimida
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Tiol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Maleimida
Etiqueta o tinte Pireno
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos