Learn More
Molecular Probes™ N-(1-Pyrene)Iodoacetamide
Descripción
El N-(1-pireno)yodoacetamida reactivo al tiol puede usarse para crear bioconjugados sensibles al medio ambiente con este fluoróforo único.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mg |
| Tipo de producto | N-(1-pireno) iodoacetamida |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Tiol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Haluro de alquilo, yodoacetamida |
| Etiqueta o tinte | Pireno |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |