Learn More
Invitrogen™ Mimetizador de miARN mirVana™, control positivo miR-1
Código de producto. 13395374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 nmol
250 nmol
50 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
250 nanomoles
5 nanomoles
50 nanomoles
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13395374 250 nmol 250 nanomoles
13375374 5 nmol 5 nanomoles
13385374 20 nmol 20 nanomoles
13365374 50 nmol 50 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13395374 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4464065
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Mimetizador de miARN mirVana™, control positivo miR-1
miRNA mimics are small, chemically modified double-stranded RNA molecules designed to specifically bind to and mimic endogenous miRNA molecules and enable miRNA functional analysis by up-regulation of miRNA activity.
Los mimetizadores de miARN son pequeñas moléculas de ARN bicatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e imitar específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación al alza de la actividad del miARN.
Ahora hemos lanzado la segunda generación de mimetizadores miARN, los mimetizadores de miARN mirVana™ que:
• Presentan un efecto máximo y uniforme in vitro en concentraciones bajas
• No son tóxicos
• Ofrecen una excelente especificidad gracias a la exclusiva modificación de la cadena pasajera
• Se dirigen al contenido de Sanger más actualizado
• Se pueden utilizar in vitro e in vivo, y le ofrecen uniformidad a lo largo de todo el proyecto de investigación
Los controles positivos y negativos también están disponibles para su uso junto con mimetizadores de miARN mirVana™ en experimentos de regulación al alza de miARN.
Control positivo miR-1 de mimetizadores de miARN mirVana™
El control positivo miR-1 de mimetizador de miARN mirVana™ está diseñado para imitar miARN de miR-1 maduro después de la entrega en células de mamíferos. miR-1 se asocia a la regulación a la baja de muchos genes. En particular, se ha demostrado que la regulación a la baja mediada por miR-1 de la proteína tirosina cinasa 9 (PTK9) se produce a nivel de ARNm. El control positivo de miR-1 está destinado a utilizarse como control positivo para experimentos de transfección con mimetizadores de miARN mirVana™. Supervise la actividad del control positivo miR-1 a través de su silenciamiento génico de PTK9, usando PCR de transcripción inversa en tiempo real para detectar el ARNm de PTK9.
Controles mimetizadores de primera generación
Nuestros mimetizadores (y controles) de primera generación de miARN, precursores de miARN Ambion® Pre-miR™, tienen menor especificidad y potencia, además de una especificidad de cadena más baja en comparación con los nuevos mimetizadores de miARN mirVana™. Estos mimetizadores de primera generación se recomiendan para completar los estudios in vitro de miARN en curso. Para nuevos estudios o estudios in vivo, recomendamos nuestros nuevos mimetizadores de miARN mirVana™ y sus correspondientes controles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en un congelador sin escarcha.
Descripción Mimetizador de miARN mirVana™, 250 nmol, Tinte no conjugado, Tipo de iARN Pre-miRNA, Tipo de control positivo, Purificación mediante HPLC, Utilizado para análisis de miARN y ARN no codificante, Temperatura de almacenamiento a –20 °C, Solo para uso en investigación
Tipo de control Control positivo
RNAi Type miARN Mimic
Para utilizar con (aplicación) Análisis de ARN sin codificación y Mirna
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos mirVana
Tipo de producto miARN Mimic
Método de purificación HPLC
Cantidad 250 nmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente