Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic
Código de producto. 13493079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,25 nmol
1 nmol
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
250 nanomoles
5 nanomoles
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13493079 1 nmol cada uno
13483079 0,25 nmol cada uno
13426696 5 nmol 5 nanomoles
13436696 20 nmol 20 nanomoles
13486696 250 nmol 250 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13493079 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4464075
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
ARN bicatenarios pequeños y modificados químicamente que imitan los miARN endógenos y permiten el análisis funcional del miARN mediante la regulación al alza de la actividad del miARN.
mirVana miRNA Mimics are designed to mimic endogenous microRNAs (miRNAs) and are excellent for studying miRNA function in various biological processes. These synthetic molecules are chemically modified to enhance stability and performance in both in vitro and in vivo applications.
mirVana miRNA Mimics are available for a wide range of miRNAs, providing researchers with a powerful tool to investigate gene regulation mechanisms.
Los mimetizadores de miARN son ARN de doble cadena pequeños y modificados químicamente que imitan a los miARN endógenos y permiten el análisis funcional del miARN mediante la regulación de la actividad del miARN. Los mimetizadores de miARN mirVana™ son más específicos que sus predecesores debido a las modificaciones químicas propietarias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
RNAi Type miARN
Tipo de producto final Mimetizadores e inhibidores mirVana™
Cantidad 1 nmol