Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Inhibitor, Negative Control #1
Código de producto. 15571124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 nmol
250 nmol
50 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
250 nanomoles
5 nanomoles
50 nanomoles
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15571124 250 nmol 250 nanomoles
15157105 5 nmol 5 nanomoles
15561124 20 nmol 20 nanomoles
15531511 20 nmol cada uno
15541511 250 nmol cada uno
13305384 50 nmol 50 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15571124 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4464079
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Control negativo n.° 1 para inhibidores de miARN mirVana™
mirVana miRNA Inhibitor Negative Control No. 1 is a non-targeting control designed for use in miRNA inhibition experiments. It provides a reliable baseline for evaluating the effects on target gene expression by ensuring minimal off-target effects. Extensively tested in human cell lines and tissues, this control is validated to have no impact on known miRNA functions, making it essential for accurate and consistent gene expression studies. Its properties include high reliability, superior specificity, and versatile use in various experimental setups.
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e inhibir específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación a la baja de la actividad del miARN.
Ahora hemos lanzado la segunda generación de inhibidores miARN, los inhibidores de miARN mirVana™ que:
  • Muestran una mejor potencia que el producto de la competencia principal
  • Ofrecen efectos máximos y uniformes in vitro en concentraciones bajas de inhibidor de miARN
  • No son tóxicos
  • Se dirigen al contenido de Sanger más actualizado
  • Se puede utilizar in vitro e in vivo, lo que ofrece consistencia a lo largo de todo su proyecto de investigación
    Los controles positivos y negativos también están disponibles para su uso junto con inhibidores de miARN mirVana™ en experimentos de regulación a la baja de miARN.
    Control negativo n.° 1 para inhibidor de miARN mirVana™
    El control negativo n.° 1 para inhibidor de miARN mirVana™ está diseñado para usarse como control negativo para experimentos con inhibidores de miARN mirVana™. Para transfectar este control negativo, utilice la misma metodología que emplea para el control positivo (como el control positivo let-7c) y para los inhibidores de miARN mirVana™ experimentales. Utilice la expresión de los genes objetivo de las muestras transfectadas con el control negativo como base para evaluar el efecto del inhibidor de miARN de control y experimental en la expresión de los genes objetivo.
    Controles de inhibidores de primera generación
    Nuestros inhibidores (y controles) de miARN de primera generación, los inhibidores de miARN Ambion™ Anti-miR™, tienen menor especificidad y potencia, además de una especificidad de cadena más baja en comparación con los nuevos inhibidores de miARN mirVana™. Estos inhibidores de primera generación se recomiendan para completar los estudios in vitro de miARN en curso. Para nuevos estudios o estudios in vivo, recomendamos nuestros nuevos inhibidores de miARN mirVana™ y sus correspondientes controles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20°C o menos. No almacenar en un congelador sin escarcha.
Descripción Inhibidor de miARN mirVana™, 250 nmol, colorante no conjugado, tipo de ARNi anti-miARN, tipo de control negativo, se utiliza para análisis de miARN y ARN no codificante, purificación mediante HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento), –20 °C de temperatura de almacenamiento, solo para uso en investigación
Tipo de control Control negativo
RNAi Type Inhibidor de miARN
Para utilizar con (aplicación) Análisis de ARN sin codificación y Mirna
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos mirVana
Tipo de producto Inhibidor de miARN
Método de purificación HPLC
Pureza HPLC purificada
Cantidad 250 nmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente