Learn More
Invitrogen™ Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor, let-7c positive control
Código de producto. 13315384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
5 nanomoles
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13315384 5 nmol 5 nanomoles
13325384 20 nmol 20 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13315384 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4464080
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inhibidor de miARN mirVana™, control positivo let-7c
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e inhibir específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación a la baja de la actividad del miARN.
Ahora hemos lanzado la segunda generación de inhibidores miARN, los inhibidores de miARN mirVana™ que:
Muestran una mejor potencia que el producto de la competencia principal
• Ofrecen efectos máximos y uniformes in vitro en concentraciones bajas de inhibidor de miARN
• No son tóxicos
• Se dirigen al contenido de Sanger más actualizado
• Se pueden utilizar in vitro e in vivo y le ofrecen uniformidad a lo largo de todo el proyecto de investigación
Los controles positivos y negativos también están disponibles para su uso junto con inhibidores de miARN mirVana™ en experimentos de regulación a la baja de miARN.
Control positivo let-7c de inhibidor de miARN mirVana™
El control positivo let-7c de inhibidor de miARN mirVana™ está diseñado para usarse como control positivo para experimentos de cultivo de células de mamíferos con inhibidores de miARN mirVana™. Se ha demostrado que el miARN endógeno let-7c regula negativamente el ARNm HMGA2 en células cultivadas. La HMGA2 es una proteína cromatina no histona expresada ubicuamente que puede modular la expresión génica a través de cambios en la arquitectura de la cromatina. El miARN de let-7c reduce los niveles de ARNm de la HMGA2. Cuando se transfectan en líneas de células humanas y de ratón, el inhibidor de miARN de let-7c bloquea el miARN endógeno de let-7c, lo que resulta en un aumento de los niveles de ARNm de HMGA2. Por lo tanto, la actividad del inhibidor del miRNA de let-7c se puede supervisar en células humanas o de ratón usando un PCR de transcripción inversa en tiempo real (RT-PCR) para detectar el ARNm de HMGA2.
Controles de inhibidores de primera generación
Nuestros inhibidores (y controles) de miARN de primera generación, los inhibidores de miARN Ambion® Anti-miR™, tienen menor especificidad y potencia, además de una especificidad de cadena más baja en comparación con los nuevos inhibidores de miARN mirVana™. Estos inhibidores de primera generación se recomiendan para completar los estudios in vitro de miARN en curso. Para nuevos estudios o estudios in vivo, recomendamos nuestros nuevos inhibidores de miARN mirVana™ y sus correspondientes controles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en un congelador sin escarcha.
Tipo de control Control positivo
RNAi Type Inhibidor de miARN
Para utilizar con (aplicación) Análisis de ARN sin codificación y Mirna
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos mirVana
Tipo de producto Inhibidor de miARN
Método de purificación Purificado
Cantidad 5 nmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente