Learn More
Ambion™ Inhibidor de miARN mirVana™
Código de producto. p-7075564
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
250 nanomoles
5 nanomoles
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13496696 5 nmol 5 nanomoles
13416706 20 nmol 20 nanomoles
13426706 250 nmol 250 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13496696 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 4464084
Inhibidor de miARN mirVana™
mirVana miRNA Inhibitors are single-stranded RNA molecules designed to inhibit endogenous microRNAs (miRNAs) and are ideal for studying miRNA function in various biological processes. These synthetic molecules are chemically modified to enhance stability and performance in both in vitro and in vivo applications. Based on the latest version of miRbase, mirVana miRNA Inhibitors are available for a wide range of miRNAs, providing researchers with a powerful tool to investigate gene regulation mechanisms.
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e inhibir específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación a la baja de la actividad del miARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Descripción Inhibidores de miARN mirVana™, 5 nmol, pequeño, ARN monocatenario modificado químicamente, inhibición del miARN endógeno, regulación descendente de la actividad de miARN
Cantidad 5 nmol