Learn More
Ambion™ Inhibidor de miARN mirVana™
Descripción
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e inhibir específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación a la baja de la actividad del miARN.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Descripción | Inhibidor de miARN mirVana™, 1 nmol, Moléculas de ARN monocatenario pequeñas y modificadas químicamente, diseñadas específicamente para unir e inhibir las moléculas de miARN y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación a la baja de la actividad del miARN |
| RNAi Type | miARN |
| Tipo de producto | miARN |
| Cantidad | 1 nmol |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?