Learn More
Ambion™ Inhibidor de miARN mirVana™
Código de producto. 13403089
Cambiar vista
Click to view available options
0,25 nmol
Código de producto.
13403089 0,25 nmol
1 options
Código de producto. 13403089 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 4464092
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inhibidor de miARN mirVana™
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e inhibir específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación a la baja de la actividad del miARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
RNAi Type miARN
Tipo de producto miARN
Cantidad 0,25 nmol