Descripción
- En combinación con los marcos de configuración I-MAG SP para recipientes grandes, disponibles como accesorios, se pueden mezclar hasta 300 litros de agua de forma eficaz. La unidad de funcionamiento con cables (controlador) garantiza una manipulación cómoda y una integración sencilla en, por ejemplo, sistemas de ingeniería de procesos.
- La unidad de accionamiento resistente (clase de protección IP 64) consta del motor con alto par de torsión y sin desgaste, y del acoplamiento magnético con imanes de neodimio de alto rendimiento. Esto permite la mezcla eficaz de medios viscosos, así como la mezcla en recipientes con una mayor distancia entre la superficie de instalación y la varilla de agitación (por ejemplo, recipientes de pared doble o con fondos aislados).
- Para lograr de forma fiable altas velocidades incluso en condiciones difíciles, I-MAG tiene una velocidad de arranque ajustable que evita que la barra de agitación magnética se rompa durante la fase de aceleración. La fiabilidad del proceso se consigue además mediante la detección integrada del acoplamiento de la barra de agitación magnética. En caso de rotura o fallo del acoplamiento magnético, se informa al usuario a través de la unidad de funcionamiento.
- El controlador I-MAG tiene una gran variedad de interfaces digitales y analógicas. Equipado de esta forma, el dispositivo puede, por ejemplo, controlarse con un interruptor de pedal o un botón de funcionamiento, o integrarse en una red mediante USB/LAN/WIFI. Con el software adecuado (por ejemplo Labworldsoft® 6), I-MAG puede integrarse en un proceso de planta automatizado.
- Otras características:
- Unidad con una protección IP de clase 64 muy alta: uso sin restricciones incluso en condiciones ambientales difíciles gracias a la carcasa de acero inoxidable integrada
- Motor controlado electrónicamente para velocidades muy estables incluso bajo carga para resultados reproducibles
- Montaje seguro y ergonómico del controlador directamente en el recipiente o con una varilla de soporte mediante el soporte universal I-MAG UHC (disponible como accesorio)
- Navegación por menús multilingües
- Contenido de la entrega
- Agitador industrial I-MAG
- Portaobjetos IKAFLON 90
- Câble USB
- Adaptador para interfaz analógica (3 unidades)
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 100 a 1500 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | Acero inoxidable |
| Capacidad | 300 L |
| Tensión | 100/240 V |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 300 x 260 x 70 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de tapón | Reino Unido |
| Temporizador | Sí |
| Tipo | Agitador magnético |
| Mostrar más |