Learn More
i-Inositol, MedChemExpress
Código de producto. 16471108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471108 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16471108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1411
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
MedChemExpress i-Inositol is a chemical compound, associated lipids are found in many foods, in particular fruit, especially cantaloupe and oranges.
i-Inositol is a chemical compound, associated lipids are found in many foods, in particular fruit, especially cantaloupe and oranges.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material i-Inositol
CAS 87-89-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 5 g
Sinónimo myo-Inositol meso-Inositol
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (555.06 mM) ∣DMSO : 10 mg/mL (55.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder