Descripción
- Miembro de la uvex i-range - gama versátil de gafas de seguridad 3 en 1 – Permite adaptar las gafas según los riesgos laborales.
- La lente grande y plana ofrece un campo de visión sin restricciones
- El protector lateral X-tended ofrece protección adicional contra peligros
- El sello facial suave y flexible se adapta al usuario proporcionando protección y comodidad. También protege contra gotas o salpicaduras de líquidos y partículas de polvo grandes (marcas 3 y 4)
- Las vías laterales con varios puntos de inclinación permiten un alto nivel de individualización para garantizar un buen ajuste para todas las formas faciales y cualquier ancho de cabeza
- Las vías laterales de forma ergonómica proporcionan un ajuste seguro sin presión
- Lente de policarbonato robusta con ’tecnología de recubrimiento Supravision probada de uvex – Lente antivaho permanente y resistente a rayones
- UV400 – 100 % de protección contra la peligrosa radiación UVA y UVB hasta 400 nm
- Sin metales
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Color | Antracita, verde lima |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Tinción de lente | Gris |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad ergonómicas |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Protección UV | UV400 |
| Mostrar más |