Learn More
uvex Gafas i-guard Planet
Código de producto. 17649795 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Antivaho, resistente a productos químicos, resistente a arañazos
Código de producto.
17649795 Antivaho, resistente a productos químicos, resistente a arañazos
1 options
Código de producto. 17649795 Proveedor uvex N.º de proveedor 9143296
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.40€
    18.04€ / paquete de 1
    Ahorro 1.36€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Gafas de protección versátiles 3 en 1, que permite una elección flexible para muchas aplicaciones.
La uvex i-range planet es nuestra nueva línea flexible de gafas de seguridad 3 en 1 con el producto adecuado para muchos peligros o entornos en el lugar de trabajo. La variante uvex i-range planet también establece normas en términos de sostenibilidad: utilizamos materiales reciclados y de base biológica para nuestras innovadoras gafas de seguridad como parte de una producción respetuosa con el medio ambiente y que ahorra en recursos. Las propiedades de nuestras gafas de seguridad (por ejemplo, resistencia mecánica, protección UV, diseño y comodidad) no se ven afectadas de ninguna manera. Las uvex i-range planet son flexibles y contribuyen eficazmente a la protección del medio ambiente; conforme a nuestro lema: proteger el planeta.
Características generales
  • Versátil gama de gafas protectoras 3 en 1, que permite una elección flexible para muchas aplicaciones
  • Gran diseño de lente plana para un campo de visión sin restricciones
  • Lente de policarbonato resistente con tecnología de recubrimiento supravisión probada de uvex: lente antivaho y resistente a los arañazos de forma permanente
  • Producidas de forma sostenible mediante el uso de materiales reciclados y de base biológica
  • Sin metal
  • Color de marco: antracita, turquesa
  • Lente para PC: transparente
Características de protección
  • Certificado conforme a EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
  • Marcado: W 166 34 F CE: 2C-1.2 W1 FKN CE
  • UV400: protección al 100 % contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
Características de confort
  • El protector lateral X-tended ofrece protección lateral adicional
  • El soporte facial flexible y suave que se adapta al usuario para una protección y comodidad óptimas también protege contra líquidos y polvo grueso (marcado 3 y 4)
  • Las vías laterales ajustables en varias etapas permiten un alto grado de personalización para garantizar un buen ajuste en cualquier forma de cabeza o rostro
  • Vías laterales moldeadas de forma ergonómica para un ajuste perfecto sin crear puntos de presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de lente Resistentes a sustancias químicas
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166, EN 170
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad ergonómicas
Color de marco Antracita, verde azulado
Incluye Sello facial flexible y suave
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Estándar