Learn More
uvex Gafas i-guard+ Planet
Código de producto. 17659795 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Antivaho, resistente a productos químicos, resistente a arañazos
Código de producto.
17659795 Antivaho, resistente a productos químicos, resistente a arañazos
1 options
Código de producto. 17659795 Proveedor uvex N.º de proveedor 9143297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.20€
    21.53€ / paquete de 1
    Ahorro 1.67€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Gafas de protección versátiles 3 en 1, que permite una elección flexible para muchas aplicaciones.
La uvex i-range planet es nuestra nueva línea flexible de gafas de seguridad 3 en 1 con el producto adecuado para muchos peligros o entornos en el lugar de trabajo. La variante uvex i-range planet también establece normas en términos de sostenibilidad: utilizamos materiales reciclados y de base biológica para nuestras innovadoras gafas de seguridad como parte de una producción respetuosa con el medio ambiente y que ahorra en recursos. Las propiedades de nuestras gafas de seguridad (por ejemplo, resistencia mecánica, protección UV, diseño y comodidad) no se ven afectadas de ninguna manera. Las uvex i-range planet son flexibles y contribuyen eficazmente a la protección del medio ambiente; conforme a nuestro lema: proteger el planeta.
Características generales
  • Versátil gama de gafas protectoras 3 en 1, que permite una elección flexible para muchas aplicaciones
  • Gran diseño de lente plana para un campo de visión sin restricciones
  • Lente de policarbonato resistente con tecnología de recubrimiento supravisión probada de uvex: lente antivaho y resistente a los arañazos de forma permanente
  • Producidas de forma sostenible mediante el uso de materiales reciclados y de base biológica
  • Sin metal
  • Color de marco: antracita; banda para la cabeza: antracita, turquesa
  • Lente para PC: transparente
Características de protección
  • Certificado conforme a EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
  • Marcado: W 166 34 B CE: 2C-1.2 W1 BKN CE
  • UV400: protección al 100 % contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
  • Mayor resistencia mecánica: marcado B (120 m/s)
Características de confort
  • El protector lateral X-tended ofrece protección lateral adicional
  • El soporte facial flexible y suave que se adapta al usuario para una protección y comodidad óptimas también protege contra líquidos y polvo grueso (marcado 3 y 4)
  • Banda de sujeción para la cabeza ajustable individualmente para un ajuste perfecto y una sujeción segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de lente Resistentes a sustancias químicas
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166, EN 170
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas antivaho
Color de marco Antracita, verde azulado
Material de la banda de sujeción Materiales reciclados, textiles
Incluye Sello facial y banda para la cabeza flexibles y suaves
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Estándar