Descripción
- Versátil gama de gafas de seguridad 3 en 1: permite adaptar las gafas de acuerdo con los riesgos del lugar de trabajo; los brazos laterales intercambiables y la banda para la cabeza significan que las gafas se pueden usar como anteojos o gafas, según los riesgos del lugar de trabajo
- La lente grande y plana ofrece un campo de visión sin restricciones
- El protector lateral X-tended ofrece protección adicional contra peligros
- El sello facial suave y flexible se adapta al usuario proporcionando protección y comodidad. También protege contra gotas o salpicaduras de líquidos y partículas de polvo grandes (marcas 3 y 4)
- Aumento de protección contra impactos: marcas B
- Robusta lente de policarbonato con tecnología de recubrimiento Supravision probada de Uvex: lente permanente antivaho y resistentes a arañazos
- UV400: protección al 100 % contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
- Sin metal
- Kit compuesto por Uvex i-guard+ con un par de brazos laterales adicionales
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Color | Antracita, azul |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas antivaho |
| Material de la banda de sujeción | Textil |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?