Learn More
Escherichia coli O157 Mouse anti-E. coli, Clone: 9.88, Abnova™
Código de producto. 16043336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16043336 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16043336 Proveedor Abnova N.º de proveedor MAB15086.100ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Mouse monoclonal antibody raised against Escherichia coli O157.
  • High specificity
  • High reactivity
Especificaciones
Antígeno Escherichia coli O157
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 9.88
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against Escherichia coli O157.
Dilución Immunofluorescence (1-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 10 mM PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide).
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A crude sonicate of Escherichia coli O157.
Método de purificación PEG precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana E. coli
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Liquid
Isotype IgM κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only (RUO)