Learn More
Thermo Scientific™ Viales VOA de vidrio transparente con tapón con cubierta cerrada, 40 ml, sin procesar
Description
Los viales VOA de vidrio transparente Thermo Scientific™ con tapón cerrado se han diseñado para el análisis de orgánicos volátiles (VOA) de la EPA.Viales de parte superior cerrada para muestreo de VOA cuando no se necesita un tapón de septo perforable.Disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de orgánicos volátiles, procesados del mismo modo que los viales certificados, pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
Características:
- Vial transparente diseñado para análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOA)
- Elija entre tamaños de 20 ml o 40 ml
- Tapón de polipropileno blanco con parte superior cerrada y revestimiento de silicona con lámina de PTFE en el tapón para un sellado seguro
- Compatibles directamente con automatización
- Tapones acoplados a viales
Incluye:
Certificación:
- Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
- Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
- Cada vial cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
- Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
- Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
- La exclusiva caja para el transporte del campo al laboratorio se convierte fácilmente en una bandeja organizadora de viales para su uso en el laboratorio; envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas en los viales; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los viales procesados se procesan de la misma forma que los viales certificados y presentan las mismas características que estos, pero los viales no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los viales sin procesar se suministran en económicas bandejas envasadas al vacío con contacto vidrio con vidrio y están listos para sus procedimientos de limpieza y certificación internos.
Specifications
Specifications
| Descripción | Vial I-Chem de 20 ml transparente,con parte superior cerrada, procesado |
| Material (revestimiento) | PTFE-faced Silicone |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,1 in, 28 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio (tipo 1) |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Altura (imperial) | 2,25 in |
| Nivel | Procesados |
| N.º por caja | 72 |
| Tapones de repuesto | B267-2414UBB |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.