Learn More
I-CBP112, MedChemExpress
Código de producto. 16477798
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477798 10 mg 10 miligramos
16457636 100 mg 100 miligramos
16443757 50 mg 50 miligramos
16431829 1 mg 1 miligramo
16410268 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477798 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19541
MedChemExpress I-CBP112 is a specific and potent acetyl-lysine competitive protein-protein interaction inhibitor, that inhibits the CBP/p300 bromodomains, enhances acetylation by p300.
I-CBP112 is a specific and potent acetyl-lysine competitive protein-protein interaction inhibitor, that inhibits the CBP/p300 bromodomains, enhances acetylation by p300.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material I-CBP112
CAS 1640282-31-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H36N2O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (68.29 mM)
SMILES COC1=C(OC)C=C(C2=CC(OC[C@H]3CCCN(C)C3)=C(OCCN(C(CC)=O)C4)C4=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 468.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.59
Porcentaje de pureza 98.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death