Learn More
I-BET762 carboxylic acid, MedChemExpress
Descripción
I-BET762 carboxylic acid (Molibresib carboxylic acid) is an I-BET762-based warhead ligand for conjugation reactions of PROTAC targeting on BET. I-BET762 carboxylic acid (Molibresib carboxylic acid) is a BRD4 inhibitor with a pIC50 of 5.1.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | I-BET762 carboxylic acid |
| CAS | 1300019-38-8 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H17ClN4O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Molibresib carboxylic acid GSK525762A carboxylic acid PROTAC BRD4-binding moiety 2 |
| Información de solubilidad | DMSO : 7.14 mg/mL (17.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=NN=C2[C@H](CC(O)=O)N=C(C3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C(C=CC(OC)=C4)N21 |
| Peso molecular (g/mol) | 396.83 |
| Mostrar más |