Learn More
I-BET282, MedChemExpress
Código de producto. 16473837
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473837 50 mg 50 miligramos
16447706 100 mg 100 miligramos
16440358 5 mg 5 miligramos
16407898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473837 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19760
MedChemExpress I-BET282 is a pan-inhibitor of all eight BET bromodomains, and selectivity over other representative bromodomain-containing proteins. I-BET282 shows pIC50s ranging 6.4-7.7 for BRD2 (BD1/BD2), BRD2 (BD1/BD), BRD3 (BD1/BD), and BRD4 (BD1/BD).
I-BET282 is a pan-inhibitor of all eight BET bromodomains, and selectivity over other representative bromodomain-containing proteins. I-BET282 shows pIC50s ranging 6.4-7.7 for BRD2 (BD1/BD2), BRD2 (BD1/BD), BRD3 (BD1/BD), and BRD4 (BD1/BD).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material I-BET282
CAS 1422554-34-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H30N4O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (221.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(C2=C(C)ON=C2C)C=C(N=CC3=C4N(C(C5CCOCC5)=N3)[C@@H](COC)C)C4=C1
Peso molecular (g/mol) 450.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.53
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation